Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ MS-kompatible magnetiske IP-sæt
Artikelnummer. p-7225608 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Magnetiske perler med streptavidin
Protein A/G magnetiske perler
Pakningsstørrelse:
40 reaktioner
Artikelnummer. 15312627
Brand: Thermo Scientific™ 90409
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå højeffektiv, kompatibel immunfældning og co-immunpræcipitation af målantigener til nedstrøms LC-MS-analyse ved hjælp af Thermo Scientific Pierce MS-kompatible magnetiske IP-sæt med streptavidin eller Protein A/G magnetiske perler.
Immunpræcipitation er ofte nødvendig for påvisning og kvantificering af proteiner med lav overflod eller sjældne signalbegivenheder. Massespektrometrianalyse bygger på to metoder til påvisning af proteiner med lav overflod: enkelt reaktionsovervågning (SRM ) og parallel reaktionsovervågning (PRM), som muliggør isolering, planlægning og kvantificering af udvalgte proteotypiske peptider. Disse IP-kits er blevet optimeret til effektiv immunfældning og co-immunpræcipitation af målproteiner og er direkte kompatible med nedstrøms MS prøveforberedelse og analyse.
MS-kompatible —reagenser, der er direkte kompatible med peptidfordøjelse i opløsning
Følsom —procedure beriger med succes proteiner med lav overflod (lavt ng-område)
• Prøver beriget med lav baggrund —indeholder minimale rester af detergent
Reduceret antistofkontamination —antistofbiotinylering med streptavidinberigelse reducerer kontaminering i eluatet sammenlignet med andre IP-metoder
Robust —procedure og reagenser er blevet verificeret med adskillige mål for at sikre ensartet berigelse af proteiner med lav overflod (ng-område) med mindst to peptider identificeret pr. protein
De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibelt magnetisk IP-sæt (Protein A/G) bruger højkvalitets Pierce Protein A/G magnetiske perler til at give en bredere fleksibilitet af antistoffangst end enten protein A eller G alene. De Thermo Scientific Pierce MS-kompatibelt magnetisk IP-sæt (Streptavidin) bruger højkvalitets Pierce Streptavidin magnetiske perler til brug med biotinylerede antistoffer, der kan købes kommercielt eller mærkes ved hjælp af Pierce Antibody Biotinylation Kit til IP. Efter immunpræcipitationsproceduren er den målberigede elueringsfraktion klar til tryptisk fordøjelse i opløsning til LC-MS-analyse uden behov for gelrensning, fjernelse af detergent eller afsaltning. Derudover er reagenserne og procedurerne blevet valideret ved hjælp af både manuel og automatiseret magnetisk separation.
Ansøgninger
• Berigelse af mål med lav overflod for at forbedre MS-følsomheden
• Identifikation af målproteiner, der ikke kan påvises ved western blotting
• Kvantificering af målproteiner ved LC-MS analyse
• Screening af antistoffer for IP-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Protein A/G magnetiske perler
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex, magnetisk stativ
Produkttype Magnetisk IP-sæt
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 40 reaktioner
Indhold og opbevaring Protein A/G magnetiske perler, 1 mL IP
-MS cellelysebuffer, 100 mL IP-MS vaskebuffer
A, 75 mL IP-MS vaskebuffer B
, 40 mL IP-MS elueringsbuffer, 6 mL
MgCl 2
° (1 M), °0,75 mL Opbevares i køleskab (2 til 8C).
Udgangsmateriale Proteinprøver, Cellelysat
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Sæt
Workflow-trin Prøve berigelse
Mængde 40 reaktionssæt
Til brug med (applikation) Massespektrometri