Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mus Embryonal Fibroblast Isolation Enzyme 1 (med papain) til Pierce™ Primære celleisoleringssæt
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sikre optimalt udbytte og levedygtighed af fibroblaster fra museembryoner med isolerings- og dyrkningsreagenserne i Thermo Scientific™ Pierce™ Mus Embryonal Fibroblast Isolation Kit.
De Thermo Scientific Pierce Mouse Embryonic Fibroblast Isolation Kit giver isolerings- og dyrkningsreagenser for det optimale udbytte og levedygtighed af fibroblaster fra museembryoner.
Mouse Embryon Fibroblast Isolation Kit er designet til at opnå høj levedygtighed og renhed af embryonale fibroblaster ved hjælp af validerede reagenser og en optimeret procedure. Sættet indeholder et vævsspecifikt dissociationsenzym og medier formuleret til primær cellekultur, der fremmer isolationsvækst af funktionelle fibroblaster. Derudover kan MEF isoleret og dyrket med Pierce MEF Isolation Kit kryokonserveres til fremtidig brug med meget minimalt tab af levedygtighed.
Højdepunkter:- Optimeret– procedure og reagenser optimeret til levedygtighed, udbytte, renhed og brugervenlighed
- Udbytte– giver en 2-fold stigning i udbytte sammenlignet med gør-det-selv metoder og andre kommercielle sæt
- Funktionel– dyrkede fibroblaster udtrykker de passende biokemiske markører
- Komplet sæt inkluderer fibroblastisoleringsenzym, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) og DMEM til primærcelleisolering
- Generering af udødeliggjorte cellelinjer fra transgene mus
- Foderlag til stamceller
- IHC og IF undersøgelser
Fordi det bruger et optimeret vævsspecifikt dissociationsenzym, isolerer dette kit fibroblaster med større udbytte og cellelevedygtighed end celler isoleret med eksisterende metoder. Isolerede MEF udtrykker fibroblast-specifikke proteinmarkører, der bekræfter deres levedygtighed og uforstyrrede metaboliske funktion. Efter isolering kan musefibroblasterne udødeliggøres ved kontinuerlig passage til etablering af unikke cellelinjer. De kan også bruges som en cellekulturmodel til en bred vifte af undersøgelser såsom genregulering og stamcelleforskning [1,2,3,4].
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cell Isolation Kit |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store product at 2-80°C. Product is shipped on ice packs. |
| Celletype | Fibroblasts |
| Målarter | Mouse |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Pierce™ |
| Mængde | 1 Vial |
Sikkerhed og håndtering
- Neuronal Isolation Enzyme (with Papain)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: papain