Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Monomere avidinharpikser og kit muliggør blid, reversibel binding og oprensning af biotinylerede proteiner.
Med typisk avidin eller streptavidin er biotinbindingsaffiniteten (Kd ≤sup>10-15 M) så stor, at oprensning med disse traditionelle medier kræver denaturerende betingelser for eluering, såsom 8M Guanidin ·HCl ved pH 1,5 eller kogning i reducerende SDS-PAGE-prøvebelastningsbuffer. Ud over deres negative virkninger på det biotinylerede protein af interesse forårsager sådanne hårde elueringsbetingelser typisk, at fremmede proteiner (dvs. avidin- eller streptavidin-underenhederne) strippes fra harpiksen og co-elueres med det ønskede oprensningsprodukt. I modsætning hertil, når avidin kobles til en harpiks (f.eks. tværbundet perleformet agarose eller UltraLink Resin) som underenhedsmonomeren bibeholdes dens specificitet for biotin, men dens biotinbindingsaffinitet falder til et niveau (Kd ≤sup>10-8 M ), der er befordrende for efterfølgende eluering.
Højdepunkter:
Ikke-denaturerende– renser biotinylerede produkter ved hjælp af milde elueringsbetingelser (2mM fri biotin)
Genanvendelig– Monomerisk avidinagarose kan regenereres og genbruges mindst 10 gange, med kun et marginalt tab i biotinbindingskapacitet (ca. 2,5 % fald pr. regenerering)
Bestemt– bevarer biotin-bindingsspecificitet og lav uspecifik binding af nativt avidin
Fleksibel– binder prøver i en række fysiologiske buffere og eluerer enten med 0,1 M glycin eller ved konkurrence med 2 mM biotin
God bindeevne– mere end 1,2 mg biotinyleret BSA/ml harpiks
Bekvem– køb selvstændig agarose eller UltraLink™ Harpikser eller et komplet oprensningskit med færdigpakket kolonne og buffere
Varespecifikke funktioner:
- Agaroseharpikser og kit er baseret på tværbundet 4% perleformet agarose
- UltraLink Harpiks er en akrylamidstøtte (UltraLink Biostøtte)
Inkluderer:
Sættet indeholder en færdigpakket kolonne af monomer avidinagarose og bindings- og elueringsbuffere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 10 mL |
| Mål | Biotin-mærket molekyle |
| Type | Resin |
| Stationær fase | Avidin |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Bindende Kapacitet | ≥1,2 mg biotinyleret BSA-binding pr. ml harpiks |