Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomer avidinagarose
Artikelnummer. 10638464 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10638464 5 mL 5ml
11866744 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638464 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20228
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Reversibelt binde biotinylerede proteiner og andre ligander med monomerer af avidin kovalent bundet som individuelle underenheder på perleformede harpikser.
Thermo Scientific™ Pierce Monomere avidinharpikser og kit muliggør blid, reversibel binding og oprensning af biotinylerede proteiner.
Pierce Monomeric Avidin Kit og harpikser er unikke blandt biotin-bindende understøtninger ved at tillade ikke-denaturerende affinitetsoprensning af biotinylerede molekyler. Det immobiliserede monomere avidinprotein binder biotin med høj specificitet og moderat affinitet, hvilket tillader ikke-biotin-molekyler at blive vasket væk og derefter de bundne biotin-mærkede molekyler at blive kompetitivt elueret ved hjælp af 2 mM biotin i phosphatbufret saltvand (PBS). Denne teknik giver de mest skånsomme elueringsbetingelser for biotinyleret proteinoprensning og undgår forurening og andre problemer forbundet med traditionelle avidin- og streptavidinmetoder. Den monomere avidinsøjle kan derefter regenereres ved at anvende 0,1 M glycin til at strippe søjlen for resterende bundet biotin uden at miste evnen til at binde en anden biotinyleret prøve.
Med typisk avidin eller streptavidin er biotinbindingsaffiniteten (Kd ≤sup>10-15 M) så stor, at oprensning med disse traditionelle medier kræver denaturerende betingelser for eluering, såsom 8M Guanidin ·HCl ved pH 1,5 eller kogning i reducerende SDS-PAGE-prøvebelastningsbuffer. Ud over deres negative virkninger på det biotinylerede protein af interesse forårsager sådanne hårde elueringsbetingelser typisk, at fremmede proteiner (dvs. avidin- eller streptavidin-underenhederne) strippes fra harpiksen og co-elueres med det ønskede oprensningsprodukt. I modsætning hertil, når avidin kobles til en harpiks (f.eks. tværbundet perleformet agarose eller UltraLink Resin) som underenhedsmonomeren bibeholdes dens specificitet for biotin, men dens biotinbindingsaffinitet falder til et niveau (Kd ≤sup>10-8 M ), der er befordrende for efterfølgende eluering.
Højdepunkter:
  • Ikke-denaturerende– renser biotinylerede produkter ved hjælp af milde elueringsbetingelser (2mM fri biotin)
  • Genanvendelig– Monomerisk avidinagarose kan regenereres og genbruges mindst 10 gange, med kun et marginalt tab i biotinbindingskapacitet (ca. 2,5 % fald pr. regenerering)
  • Bestemt– bevarer biotin-bindingsspecificitet og lav uspecifik binding af nativt avidin
  • Fleksibel– binder prøver i en række fysiologiske buffere og eluerer enten med 0,1 M glycin eller ved konkurrence med 2 mM biotin
  • God bindeevne– mere end 1,2 mg biotinyleret BSA/ml harpiks
  • Bekvem– køb selvstændig agarose eller UltraLink™ Harpikser eller et komplet oprensningskit med færdigpakket kolonne og buffere
Varespecifikke funktioner:
  • Agaroseharpikser og kit er baseret på tværbundet 4% perleformet agarose
  • UltraLink Harpiks er en akrylamidstøtte (UltraLink Biostøtte)
Inkluderer:
Sættet indeholder en færdigpakket kolonne af monomer avidinagarose og bindings- og elueringsbuffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Mål Biotin-mærket molekyle
Type Agarose
Stationær fase Avidin
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
Bindende Kapacitet ≥1,2 mg biotinyleret BSA-binding pr. ml harpiks