Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomerisk avidin UltraLink™ Harpiks
Artikelnummer. 11899400 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11899400 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 11899400 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53146
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Reversibelt binde biotinylerede proteiner og andre ligander med monomerer af avidin kovalent bundet som individuelle underenheder på perleformede harpikser.
Thermo Scientific™ Pierce Monomere avidinharpikser og kit muliggør blid, reversibel binding og oprensning af biotinylerede proteiner.
Pierce Monomeric Avidin Kit og harpikser er unikke blandt biotin-bindende understøtninger ved at tillade ikke-denaturerende affinitetsoprensning af biotinylerede molekyler. Det immobiliserede monomere avidinprotein binder biotin med høj specificitet og moderat affinitet, hvilket tillader ikke-biotin-molekyler at blive vasket væk og derefter de bundne biotin-mærkede molekyler at blive kompetitivt elueret ved hjælp af 2 mM biotin i phosphatbufret saltvand (PBS). Denne teknik giver de mest skånsomme elueringsbetingelser for biotinyleret proteinoprensning og undgår forurening og andre problemer forbundet med traditionelle avidin- og streptavidinmetoder. Den monomere avidinsøjle kan derefter regenereres ved at anvende 0,1 M glycin til at strippe søjlen for resterende bundet biotin uden at miste evnen til at binde en anden biotinyleret prøve.
Med typisk avidin eller streptavidin er biotinbindingsaffiniteten (Kd ≤sup>10-15 M) så stor, at oprensning med disse traditionelle medier kræver denaturerende betingelser for eluering, såsom 8M Guanidin ·HCl ved pH 1,5 eller kogning i reducerende SDS-PAGE-prøvebelastningsbuffer. Ud over deres negative virkninger på det biotinylerede protein af interesse forårsager sådanne hårde elueringsbetingelser typisk, at fremmede proteiner (dvs. avidin- eller streptavidin-underenhederne) strippes fra harpiksen og co-elueres med det ønskede oprensningsprodukt. I modsætning hertil, når avidin kobles til en harpiks (f.eks. tværbundet perleformet agarose eller UltraLink Resin) som underenhedsmonomeren bibeholdes dens specificitet for biotin, men dens biotinbindingsaffinitet falder til et niveau (Kd ≤sup>10-8 M ), der er befordrende for efterfølgende eluering.
Højdepunkter:
  • Ikke-denaturerende– renser biotinylerede produkter ved hjælp af milde elueringsbetingelser (2mM fri biotin)
  • Genanvendelig– Monomerisk avidinagarose kan regenereres og genbruges mindst 10 gange, med kun et marginalt tab i biotinbindingskapacitet (ca. 2,5 % fald pr. regenerering)
  • Bestemt– bevarer biotin-bindingsspecificitet og lav uspecifik binding af nativt avidin
  • Fleksibel– binder prøver i en række fysiologiske buffere og eluerer enten med 0,1 M glycin eller ved konkurrence med 2 mM biotin
  • God bindeevne– mere end 1,2 mg biotinyleret BSA/ml harpiks
  • Bekvem– køb selvstændig agarose eller UltraLink™ Harpikser eller et komplet oprensningskit med færdigpakket kolonne og buffere
Varespecifikke funktioner:
  • Agaroseharpikser og kit er baseret på tværbundet 4% perleformet agarose
  • UltraLink Harpiks er en akrylamidstøtte (UltraLink Biostøtte)
Inkluderer:
Sættet indeholder en færdigpakket kolonne af monomer avidinagarose og bindings- og elueringsbuffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Monomerisk Avidin UltraLink Harpiks
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce, UltraLink
Mængde 5 mL
Mål Biotin-mærket molekyle
Type Resin
Stationær fase Avidin
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, UltraLink™ Harpiks