Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce MMTS er methylmethanethiosulfonat, en lille forbindelse, der gør det muligt at blokere cysteiner og andre sulfhydrylgrupper reversibelt for at lette undersøgelse af enzymaktivering og andre proteinfunktioner.
Højdepunkter:
- Konverterer -SH-grupper til -SS-CH3
- Væske med densitet på 1,337 (10 M,∽ 150μ L)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Etiket eller farvestof | Ikke-reaktiv gruppe |
| Etikettype | Blokering af grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Reaktiv del | Thiol |
| Form | Væske |
| Mængde | 200 mg |
| Produkttype | Methyl Methanethiosulfonat |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MMTS (methyl methanethiosulfonate)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonothioicacid