Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mitokondrier-isoleringssæt til dyrkede celler
Artikelnummer. 10579663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
115 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579663 115 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10579663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89874
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Isoler intakte mitokondrier fra dyrkede pattedyrcelleprøver på ca. 40 minutter med dette alsidige, benchtop mikrocentrifuge-baserede fraktioneringssæt.
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells giver en alsidig, mikrocentrifugerør-metode til fraktionering af intakte mitokondrier fra dyrkede pattedyrcelleprøver på omkring 40 minutter.
Isolering af mitokondrier er typisk en besværlig proces, der kræver enkeltprøvebehandling med Dounce-homogenisering. Mitochondria Isolation Kit bruger en ikke-mekanisk, reagensbaseret metode, der tillader flere (seks) dyrkede celleprøver at blive behandlet samtidigt på ca. 40 minutter. Dyrkede pattedyrscellepelleter lyseres forsigtigt ved hjælp af en proprietær formulering, der resulterer i maksimalt udbytte af mitokondrier med minimal skade på integriteten. Produktvejledningen beskriver retningslinjer for optimering af renhed vs. udbytteparametre. Sættet tilbyder også en optimeret Dounce-homogeniseringsprocedure, som resulterer i to gange større mitokondrieregenvinding sammenlignet med den reagensbaserede metode. Begge metoder bruger differentiel centrifugering til at adskille mitokondrielle og cytosoliske fraktioner med en benchtop-mikrocentrifuge og afsluttes på cirka 40 minutter (post-cellehøst). Når først de er isoleret, kan mitokondrierne bruges i downstream-applikationer såsom apoptose, signaltransduktion og metaboliske undersøgelser samt til at lette mitokondrielle proteomiske indsatser.
Højdepunkter:
  • Hurtig– isolere intakte mitokondrier fra 2x 10 7 celler på cirka 40 minutter (post-cellehøst)
  • Fleksibel– behandle flere prøver samtidigt ved hjælp af den reagensbaserede metode, eller opnå højest mulige udbytte med Dounce-homogeniseringsmetoden
  • Optimerbar– retningslinjer for optimering af renhed vs. udbytte med den reagensbaserede metode
  • Benchtop-let– isolering udført i et mikrocentrifugerør
  • Kompatibel– Isolerede mitokondrier kan lyseres med detergent eller behandles til næsten enhver nedstrøms anvendelse, inklusive 2D elektroforese
Inkluderer:
Tre buffer- og detergentopløsninger på i alt ca. 115 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Isolation Kit
Indhold og opbevaring Upon receipt store kit at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Form Liquid
Reagenstype Organelle Isolation, Subcellular Fractionation
Tilstrækkelig til 50 Isolations
Mængde 115 mL