Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-sættene er designet til hurtig Coomassie farvefarvning af proteingeler. Pierce Mini Gel Power Staining Kit muliggør hurtig Coomassie farvefarvning af proteiner i mini-størrelse polyacrylamid-geler og fjernelse af ubundet farvning fra gelmatrixen. To mini-geler med samme formulering kan indpasses og farves samtidig i samme Power Stain-kassette.
- Høj ydeevne—svarer til eller er bedre end traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker
- Hurtige—optimerede ioniske opløsninger muliggør hurtig Coomassie farvefarvning af protein og gel-affarvning.
- Kompatible—verificeret til at virke med almindeligt anvendte præfabrikerede og hjemmelavede SDS-PAGE gels
Traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker kræver farvning i en time til natten over og langvarig affarvning for ønskede resultater. Når de Pierce bruges sammen, muliggør Power Stain-opløsningen, affarvningsopløsningen og gelpuder effektiv farvning og affarvning på få minutter med resultater, der svarer til eller er bedre end traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Bemærk: Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve 30 geler i ministørrelse på 15 ml hver. Indhold: Mini-farvningsgelpuder, 2 æsker á 30 hver (8 ark/pude) Pierce Power Stain Solution, 480 mL Destain Solution, 480 mL |
| Oversigt | Mini Gel Power Staining Kit, 30 geler, Coomassie Farvestof, proteingelelektroforesepåføring, kolorimetrisk detektionsmetode, in-geldetektion, sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve 30 geler i ministørrelse på 15 ml hver |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Coomassie |
| Formulering | Proprietære gelfarvnings- og affarvningsløsninger |
| Mængde | 30 geler |
| Tilstrækkelig til | 30 geler i ministørrelse på 15 ml hver |
| Målmolekyle | Protein |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.