Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Midi Gel Power Staining Kit
Artikelnummer. 15349124 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
15 geler
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15349124 15 geler 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15349124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22839
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-sættene er designet til hurtig Coomassie farvefarvning af proteingeler. Pierce Midi Gel Power Staining Kit muliggør hurtig Coomassie farvefarvning af proteiner i midi-størrelse polyacrylamid-geler og fjernelse af ubundet farvning fra gelmatrixen.
Thermo Scientific™ Pierce Power Staining-sættene er designet til hurtig Coomassie farvefarvning af proteingeler. Pierce Midi Gel Power Staining Kit muliggør hurtig Coomassie farvefarvning af proteiner i midi-størrelse polyacrylamid-geler og fjernelse af ubundet farvning fra gelmatrixen.
  • Høj ydeevne—svarer til eller er bedre end traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker
  • Hurtige—optimerede ioniske opløsninger muliggør hurtig Coomassie farvefarvning af protein og gel-affarvning.
  • Kompatible—verificeret til at virke med almindeligt anvendte præfabrikerede og hjemmelavede SDS-PAGE gels
Traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker kræver farvning i en time til natten over og langvarig affarvning for ønskede resultater. Når de Pierce bruges sammen, muliggør Power Stain-opløsningen, affarvningsopløsningen og gelpuder effektiv farvning og affarvning på få minutter med resultater, der svarer til eller er bedre end traditionelle Coomassie farvefarvningsteknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Bemærk: Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve 15 mellemstore geler på 30 ml hver.
Indhold:
Midi-farvningsgelpuder, 2 æsker á 15 hver (8 ark/pude)
Pierce Power Stain Solution, 480 mL
Destain Solution, 480 mL
Oversigt Midi Gel Power Staining Kit, 15 Geler, Coomassie Farvestof, proteingelelektroforesepåføring, kolorimetrisk detektionsmetode, in-geldetektion, sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at farve 15 midi-store geler på 30 ml hver
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Formulering Proprietære gelfarvnings- og affarvningsløsninger
Mængde 15 geler
Tilstrækkelig til 15 mellemstore geler på 30 ml hver
Målmolekyle Protein
Produktlinje Pierce
Produkttype Hurtig proteingelfarvning
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.