Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialyse plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce 48-brønds og 96-brønds, 2K, 3,5K, 10K og 20K MWCO mikrodialyseplader er en automatiseringskompatibel mikroplade med enheder til hurtig dialyse af 1 til 96 prøver med volumener på 10 til 1000μ L. Ved hjælp af Pierce mikrodialysepladen kan prøvedialyse udføres effektivt i en standard 96 dyb-brønds plade med en minimal mængde buffer, mens den stadig giver> 95% fjernelse af små molekyler. Pladen er kompatibel med standard 96-brønds laboratorieudstyr og automatiserede væskehåndteringssystemer, hvilket gør den til en ideel mulighed for applikationer med høj gennemstrømning.
Funktioner af Pierce mikrodialyseplade:
•Højt udbytte —større end 90 % proteingenvinding
•Hurtig —dialyse afsluttet på –2 4 timer
•Nem at bruge —prøveindlæsning og -hentning kan udføres med en standard pipettespids
•Fleksible —aftagelige 8-enhedsstrimler, skalerbare fra 1 til 96 prøver
•Automationskompatibelt —pladeformat er i overensstemmelse med SBS Mikroplade standard
Hver 48-brønds og 96-brønds Pierce-mikrodialyseplade leveres på forhånd med 12 8-dialyseenhedsstrimler. Hver dialyseanordningsstrimmel kan fjernes fra pladen og adskilles i individuelle mikrodialyseanordninger, så det kun er muligt at bruge det antal nødvendige enheder og eliminerer spild. Prøvekammeret inde i hver mikrodialyseenhed er dannet af to lavbindende regenererede cellulosemembraner, der er vurderet til at tilbageholde proteiner og andre makromolekyler> 2.000 Dalton, mens det tillader fjernelse af buffersalte og forurenende stoffer
Ansøgninger:
•Protein og DNA afsaltning/bufferudveksling
• Fjernelse af farvestoffer efter proteinmærkning
• Enzymaktivitet/bindingsassays
• Lægemiddelbindingsundersøgelser (se også Rapid Equilbium Dialyse 'RED'-enheder)
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Microdialysis Plate, 96-well |
Produktlinje | Slide-A-Lyzer™ |
MWCO | 10 kDa |
membran | Cellulose Membrane, Dialysis |
Format | Microdialysis Plate |
Kapacitet (metrisk) | 0.1 mL |
Oprensningsmål | Buffer Exchange, Protein |
Tilstrækkelig til | Dialysis of 96 samples, 10–100 μL each |
Mængde | 1 Plate Set |
Indhold og opbevaring | Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature. |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.