Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialyse plader
Artikelnummer. 17656415 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Not Applicable
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2.2 mL
Produkttype:
Deep-well Plate, 96-well
Microdialysis Plate, 48-well
Microdialysis Plate, 96-well
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 12
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapacitet (metrisk) Produkttype unitSize
17656415 20 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
11804564 10 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well Pakke med 12
11502731 Not Applicable 2.2 mL Deep-well Plate, 96-well Hver
12321983 3.5 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well 1 sæt
17616415 2 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17626415 2 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17636415 2 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17324473 3.5 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17334473 3.5 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17344473 10 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17332240 10 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17646415 20 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17666415 20 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17656415 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50472
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Behandl samtidig 1 til 96 prøver med 10 til 100μ L volumener med dette praktiske hurtige dialysesystem, der er automatiseringskompatibelt og til engangsbrug.
Pierce 48-brønds og 96-brønds, 2K, 3,5K, 10K og 20K MWCO mikrodialyseplader er en automatiseringskompatibel mikroplade med enheder til hurtig dialyse af 1 til 96 prøver med volumener på 10 til 1000μ L. Ved hjælp af Pierce mikrodialysepladen kan prøvedialyse udføres effektivt i en standard 96 dyb-brønds plade med en minimal mængde buffer, mens den stadig giver> 95% fjernelse af små molekyler. Pladen er kompatibel med standard 96-brønds laboratorieudstyr og automatiserede væskehåndteringssystemer, hvilket gør den til en ideel mulighed for applikationer med høj gennemstrømning.
Hver prøve behandlet med Pierce mikrodialysepladen dialyseres inde i en enkelt, aftagelig dialyseanordning bestående af to regenererede cellulosemembraner∼ 2 mm fra hinanden. Den korte diffusionsafstand og store overfladeareal letter hurtig dialyse, hvor fjernelse af salte og små molekyler ofte afsluttes på 2 4 –timer. Prøven udvindes ved hjælp af standard laboratoriemikropipetter. Pladeforseglingerne er lavet af højkvalitets polypropylen og hjælper med at beskytte prøverne mod kontaminering og fordampning, især under langtidsopbevaring.
Funktioner af Pierce mikrodialyseplade:
Højt udbytte —større end 90 % proteingenvinding
Hurtig —dialyse afsluttet på –2 4 timer
Nem at bruge —prøveindlæsning og -hentning kan udføres med en standard pipettespids
Fleksible —aftagelige 8-enhedsstrimler, skalerbare fra 1 til 96 prøver
Automationskompatibelt —pladeformat er i overensstemmelse med SBS Mikroplade standard
Hver 48-brønds og 96-brønds Pierce-mikrodialyseplade leveres på forhånd med 12 8-dialyseenhedsstrimler. Hver dialyseanordningsstrimmel kan fjernes fra pladen og adskilles i individuelle mikrodialyseanordninger, så det kun er muligt at bruge det antal nødvendige enheder og eliminerer spild. Prøvekammeret inde i hver mikrodialyseenhed er dannet af to lavbindende regenererede cellulosemembraner, der er vurderet til at tilbageholde proteiner og andre makromolekyler> 2.000 Dalton, mens det tillader fjernelse af buffersalte og forurenende stoffer
Ansøgninger:
•Protein og DNA afsaltning/bufferudveksling
• Fjernelse af farvestoffer efter proteinmærkning
• Enzymaktivitet/bindingsassays
• Lægemiddelbindingsundersøgelser (se også Rapid Equilbium Dialyse 'RED'-enheder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Microdialysis Plate, 96-well
MWCO 20 kDa
membran Cellulose Membrane, Dialysis
Format Microdialysis Plate
Kapacitet (metrisk) 0.3 mL
Oprensningsmål Buffer Exchange
Prøvevolumen (metrisk) 0.3 mL
Tilstrækkelig til Dialysis of 1 to 96 samples, 50–300 μL
Mængde 1 Plate Set
Indhold og opbevaring Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature.