Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialyse plader
Artikelnummer. 17646415 Shop alle Thermo Scientific produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Not Applicable
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2.2 mL
Produkttype:
Deep-well Plate, 96-well
Microdialysis Plate, 48-well
Microdialysis Plate, 96-well
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 17646415
Brand: Thermo Scientific™ A50471
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Behandl samtidig 1 til 96 prøver med 10 til 100μ L volumener med dette praktiske hurtige dialysesystem, der er automatiseringskompatibelt og til engangsbrug.
Pierce 48-brønds og 96-brønds, 2K, 3,5K, 10K og 20K MWCO mikrodialyseplader er en automatiseringskompatibel mikroplade med enheder til hurtig dialyse af 1 til 96 prøver med volumener på 10 til 1000μ L. Ved hjælp af Pierce mikrodialysepladen kan prøvedialyse udføres effektivt i en standard 96 dyb-brønds plade med en minimal mængde buffer, mens den stadig giver> 95% fjernelse af små molekyler. Pladen er kompatibel med standard 96-brønds laboratorieudstyr og automatiserede væskehåndteringssystemer, hvilket gør den til en ideel mulighed for applikationer med høj gennemstrømning.
Hver prøve behandlet med Pierce mikrodialysepladen dialyseres inde i en enkelt, aftagelig dialyseanordning bestående af to regenererede cellulosemembraner∼ 2 mm fra hinanden. Den korte diffusionsafstand og store overfladeareal letter hurtig dialyse, hvor fjernelse af salte og små molekyler ofte afsluttes på 2 4 –timer. Prøven udvindes ved hjælp af standard laboratoriemikropipetter. Pladeforseglingerne er lavet af højkvalitets polypropylen og hjælper med at beskytte prøverne mod kontaminering og fordampning, især under langtidsopbevaring.
Funktioner af Pierce mikrodialyseplade:
Højt udbytte —større end 90 % proteingenvinding
Hurtig —dialyse afsluttet på –2 4 timer
Nem at bruge —prøveindlæsning og -hentning kan udføres med en standard pipettespids
Fleksible —aftagelige 8-enhedsstrimler, skalerbare fra 1 til 96 prøver
Automationskompatibelt —pladeformat er i overensstemmelse med SBS Mikroplade standard
Hver 48-brønds og 96-brønds Pierce-mikrodialyseplade leveres på forhånd med 12 8-dialyseenhedsstrimler. Hver dialyseanordningsstrimmel kan fjernes fra pladen og adskilles i individuelle mikrodialyseanordninger, så det kun er muligt at bruge det antal nødvendige enheder og eliminerer spild. Prøvekammeret inde i hver mikrodialyseenhed er dannet af to lavbindende regenererede cellulosemembraner, der er vurderet til at tilbageholde proteiner og andre makromolekyler> 2.000 Dalton, mens det tillader fjernelse af buffersalte og forurenende stoffer
Ansøgninger:
•Protein og DNA afsaltning/bufferudveksling
• Fjernelse af farvestoffer efter proteinmærkning
• Enzymaktivitet/bindingsassays
• Lægemiddelbindingsundersøgelser (se også Rapid Equilbium Dialyse 'RED'-enheder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Microdialysis Plate, 96-well
MWCO 20 kDa
membran Cellulose Membrane, Dialysis
Format Microdialysis Plate
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Oprensningsmål Buffer Exchange
Prøvevolumen (metrisk) 0.1 mL
Tilstrækkelig til Dialysis of 1 to 96 samples, 10–100 μL
Mængde 1 Plate Set
Indhold og opbevaring Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature.