Description
Pierce 48-brønd og 96-brønd, 2K, 3,5K, 10K og 20K MWCO mikrodialyseplader er en automationskompatibel mikroplade med enheder til hurtig dialyse af 1 til 96 prøver med volumener på 10 til 1000 μl. Ved brug af Pierce mikrodialysepladen kan prøvedialyse udføres effektivt i en standard 96 dybbrøndplader med minimal buffer, samtidig med at der stadig leveres >95% fjernelse af små molekyler. Pladen er kompatibel med standard laboratorieudstyr med 96 brønde og automatiserede væskehåndteringssystemer, hvilket gør den til et ideelt valg til højkapacitetsapplikationer.
Hver prøve, der behandles med mikrodialysepladen Pierce , dialyseres inde i en enkelt, aftagelig dialyseenhed bestående af to regenererede cellulosemembraner med ∼2 mm mellemrum. Den korte diffusionsafstand og store overfladeareal muliggør hurtig dialyse, hvor fjernelse af salte og små molekyler ofte er afsluttet på 2-4 –timer. Prøven udtages ved hjælp af standard laboratoriemikropipetter. Pladeforseglingerne er lavet af polypropylen af høj kvalitet og hjælper med at beskytte prøverne mod forurening og fordampning, især under langtidsopbevaring.
Egenskaber ved Pierce mikrodialysepladen:
- Høj udbytte—over 90% proteingenvinding
- Hurtig—dialyse afsluttet på 2-4 –timer
- Let at bruge—prøveindlæsning og -udtagning kan udføres med en standard pipettip
- Fleksible, —aftagelige 8-enheds strimler, skalerbare fra 1 til 96 prøver
- Automationskompatibelt—pladeformat overholder mikropladestandarden SBS
Hver 48-brønn- og 96-brønds mikrodialyseplade leveres forudindlæst med tolv 8-brønds Pierce enhedsstrimler. Hver dialyseenhedsstrip kan fjernes fra pladen og adskilles i individuelle mikrodialyseenheder, så kun det antal nødvendige enheder kan bruges og spild elimineres. Prøvekammeret inde i hver mikrodialyseenhed består af to lavbindende regenererede cellulosemembraner, der er vurderet til at bevare proteiner og andre makromolekyler på >2.000 Dalton, samtidig med at de tillader fjernelse af buffersalte og forurenende stoffer.
Applikationer:
- Protein- og DNA-afsaltning/bufferudveksling
- Fjernelse af farvestoffer efter proteinmærkning
- Enzymaktivitet/bindingsassays
- Lægemiddelbindingsstudier (se også Rapid Equilbrium Dialysis 'RED'-enheder)
Specifications
Specifications
| Produkttype | Microdialysis Plate, 48-well |
| MWCO | 3.5 kDa |
| membran | Cellulose Membrane, Dialysis |
| Format | Microdialysis Plate |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Oprensningsmål | Buffer Exchange |
| Prøvevolumen (metrisk) | 1 mL |
| Tilstrækkelig til | Dialysis of 1 to 48 samples, 150–1000 μL each |
| Mængde | 1 Plate Set |
| Indhold og opbevaring | Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature. |