Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Mikrodialyse plader
Artikelnummer. 17332240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3.5 kDa
Not Applicable
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2.2 mL
Produkttype:
Deep-well Plate, 96-well
Microdialysis Plate, 48-well
Microdialysis Plate, 96-well
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 12
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
17332240 10 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
11804564 10 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well Pakke med 12
11502731 Not Applicable 2.2 mL Deep-well Plate, 96-well Hver
12321983 3.5 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well 1 sæt
17616415 2 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17626415 2 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17636415 2 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17324473 3.5 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17334473 3.5 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
17344473 10 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17646415 20 kDa 0.1 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17656415 20 kDa 0.3 mL Microdialysis Plate, 96-well -
17666415 20 kDa 1 mL Microdialysis Plate, 48-well -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17332240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50470
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Behandl samtidig 1 til 96 prøver med 10 til 100μ L volumener med dette praktiske hurtige dialysesystem, der er automatiseringskompatibelt og til engangsbrug.
Pierce 48-brønd og 96-brønd, 2K, 3,5K, 10K og 20K MWCO mikrodialyseplader er en automationskompatibel mikroplade med enheder til hurtig dialyse af 1 til 96 prøver med volumener på 10 til 1000 μl. Ved brug af Pierce mikrodialysepladen kan prøvedialyse udføres effektivt i en standard 96 dybbrøndplader med minimal buffer, samtidig med at der stadig leveres >95% fjernelse af små molekyler. Pladen er kompatibel med standard laboratorieudstyr med 96 brønde og automatiserede væskehåndteringssystemer, hvilket gør den til et ideelt valg til højkapacitetsapplikationer.
Hver prøve, der behandles med mikrodialysepladen Pierce , dialyseres inde i en enkelt, aftagelig dialyseenhed bestående af to regenererede cellulosemembraner med ∼2 mm mellemrum. Den korte diffusionsafstand og store overfladeareal muliggør hurtig dialyse, hvor fjernelse af salte og små molekyler ofte er afsluttet på 2-4 –timer. Prøven udtages ved hjælp af standard laboratoriemikropipetter. Pladeforseglingerne er lavet af polypropylen af høj kvalitet og hjælper med at beskytte prøverne mod forurening og fordampning, især under langtidsopbevaring.
Egenskaber ved Pierce mikrodialysepladen:
  • Høj udbytte—over 90% proteingenvinding
  • Hurtig—dialyse afsluttet på 2-4 –timer
  • Let at bruge—prøveindlæsning og -udtagning kan udføres med en standard pipettip
  • Fleksible, —aftagelige 8-enheds strimler, skalerbare fra 1 til 96 prøver
  • Automationskompatibelt—pladeformat overholder mikropladestandarden SBS
Hver 48-brønn- og 96-brønds mikrodialyseplade leveres forudindlæst med tolv 8-brønds Pierce enhedsstrimler. Hver dialyseenhedsstrip kan fjernes fra pladen og adskilles i individuelle mikrodialyseenheder, så kun det antal nødvendige enheder kan bruges og spild elimineres. Prøvekammeret inde i hver mikrodialyseenhed består af to lavbindende regenererede cellulosemembraner, der er vurderet til at bevare proteiner og andre makromolekyler på >2.000 Dalton, samtidig med at de tillader fjernelse af buffersalte og forurenende stoffer.
Applikationer:
  • Protein- og DNA-afsaltning/bufferudveksling
  • Fjernelse af farvestoffer efter proteinmærkning
  • Enzymaktivitet/bindingsassays
  • Lægemiddelbindingsstudier (se også Rapid Equilbrium Dialysis 'RED'-enheder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Microdialysis Plate, 48-well
MWCO 10 kDa
membran Cellulose Membrane, Dialysis
Format Microdialysis Plate
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Oprensningsmål Buffer Exchange
Prøvevolumen (metrisk) 1 mL
Tilstrækkelig til Dialysis of 1 to 48 samples, 150–1000 μL
Mængde 1 Plate Set
Indhold og opbevaring Product shipped at ambient temperature. Upon receipt, store at room temperature.