Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrokoknukleaseopløsning (≥ 100 U/μ L)
Artikelnummer. 11835135 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
150 μL
Pakningsstørrelse:
150µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11835135 150 μL 150µL
1 options
Artikelnummer. 11835135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88216
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fjern nukleinsyrer fra cellelysater, frigiv kromatinbundne proteiner og forskydningskromatin til kromatinimmunpræcipitation (ChIP) ved hjælp af mikrokoknuklease.
Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (MNase) er velegnet til fjernelse af nukleinsyrer fra cellelysater, frigivelse af kromatinbundne proteiner og forskydning af kromatin til brug i kromatinimmunpræcipitation (ChIP) eksperimenter.
Denne mikrokoknuklease er en stabil flydende form af enzymet afledt af Staphylococcus aureus . Mikrokoknuklease (MNase) udviser exo- og endo-5'-phosphodiesterase-aktiviteter mod DNA og RNA. Dette enzym fordøjer dobbeltstrengede, enkeltstrengede, cirkulære og lineære nukleinsyrer. Den højeste aktivitet er mod enkeltstrengede nukleinsyresubstrater med præference for AT- eller AU-rige regioner. Enzymatisk aktivitet forekommer ved pH 7 til 10 og er strengt afhængig af calcium til fordøjelsen af RNA- og DNA-substrater. Mikrokoknuklease er velegnet til fjernelse af nukleinsyrer fra cellelysater, frigivelse af kromatinbundne proteiner og forskydning af kromatin til brug i eksperimenter med kromatinimmunpræcipitation (ChIP).
Højdepunkter:
  • Fordøjer nukleinsyrer (DNA og RNA)
  • Effektiv til dobbeltstrengede, enkeltstrengede, cirkulære og lineære nukleinsyrer
  • Aktiv under neutrale til alkaliske bufferforhold indeholdende divalente calciumioner
  • Leveres kl≥ 100 enheder/μ L i 10 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA, 50 % glycerol
Kompatibel med:
Thermo Scientific Subcellulært proteinfraktioneringskit (del nr. 78840); Thermo Scientific Pierce chipsæt (del nr. 26156)
Anbefalet til:
Enzymatisk DNA-skæring til kromatinimmunpræcipitationsassays (ChIP); Fjernelse af uønskede genomiske eller organelle nukleinsyrer fra cellelysater; Nedbrydning af nukleinsyrer i subcellulære fraktioneringsprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Indhold og opbevaring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped with dry ice.
Form Liquid
Reagenstype Enzyme for Cell Lysis
Mængde 150 μL