Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Spinsøjler - skruelåg
Artikelnummer. 11829420 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
Artikelnummer. Mængde
11829420 25 kolonner
1 options
Artikelnummer. 11829420 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69705
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Udfør affinitetsmetoder i lille skala, såsom immunpræcipitationsassays med agaroseperler ved hjælp af disse tomme spin-søjler og kopper (5 til 500 μL).
Thermo Scientific™ Pierce Mikrocentrifuge Spin Cups og Spin Columns er praktiske værktøjer til at manipulere små mængder affinitetsstøtter til proteinoprensning.
Yderligere information og online bestilling
Disse mikrocentrifuge-spinkopper og spinkolonner er praktiske værktøjer til at manipulere små mængder affinitetsstøtter (5 til 500 μl) til immunprecipitation (IP) og pull-down rensningsassays. Fem typer polypropylensøjler og matchende opsamlingsrør tilbyder en række muligheder, der passer til bestemte typer eksperimentelle behov. Tilsæt affinitetsharpiksen og prøven i en af kolonnerne, og brug en mikrocentrifuge til effektivt at vaske forurenende stoffer væk og eluere din rensede prøve uden at miste noget harpiks i processen. Spin-kolonner gør det muligt at affinity-rense mere protein på kortere tid.
Højdepunkter:
  • Effektiv vask af prøver betyder, at færre vask er nødvendige for at fjerne forurenende proteiner
  • Effektiv eluering af prøver betyder bedre genvinding af immunpræcipitations- og assayprodukter
  • Filterkopper og kolonner eliminerer forurening af eluerede prøver med affinitetsharpiks
  • Filterkopper og -kolonner eliminerer behovet for at dekantere supernatant fra pelleteret affald eller harpiks
  • Spin-protokoller reducerer drastisk den tid, der kræves for småskala affinitetsprotokoller,
  • Polypropylen-kolonnekonstruktion med lav proteinbinding minimerer uspecifik binding
Spinkopper-papirfilter med opsamlingsrør (Del nr. 69700):
  • Kolonnevolumen: 600 μl
  • Resinvolumen: 20 til 300 μl
  • Filtertype: papir, 10 μm porestørrelse
  • Hættetype: opsamlingsrørshætten passer på den indsatte spinkop
Spin-kopper-celluloseacetatfilter med opsamlingsrør (Del nr. 69702):
  • Kolonnevolumen: 800 μl
  • Resinvolumen: 20 til 400 μl
  • Filtertype: celluloseacetat, 0,45 μm porestørrelse
  • Hættetype: opsamlingsrørshætten passer på den indsatte spinkop
  • Spin-kolonnerSkruedæksel med Luer-Lok
Drejekolonne-skrue-hætte (Del nr. 69705):
  • Kolonnevolumen: 900 μl
  • Resinvolumen: 20 til 400 μl
  • Filtertype: polyethylenfilter, 10 μm porestørrelse; små og store fritmuligheder for forskellige prøvestørrelser
  • Hættetype: O-ring skruetopdæksler; Tryk-ind bundplugger
  • Luer-Lok Adaptere muliggør brug med sprøjtebaserede sæt
Spin-søjle-snap-kapsel med opsamlingsrør (Del nr. 69725):
  • Kolonnevolumen: 1000 μl
  • Resinvolumen: 20 til 500 μl
  • Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
  • Hættetype: snap-kapsel på søjle (ingen hætte på opsamlingsrøret); Tryk-på-bundhætter
Mikrospin-kolonner (Del nr. 89879):
  • Kolonnevolumen: 400 μl
  • Resinvolumen: 5 til 100 μl
  • Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
  • Hættetype: O-ring skruetopdæksler; Tryk-på-bundhætter
Mikrocentrifugerør (Del nr. 69715):
  • 2 ml kapacitet
  • Delfin-stil bund med fastgjort snap-cap
  • Inkluderet og kompatibel med Del nr. 69700
Mikrocentrifugerør (Del nr. 69720):
  • 2 ml kapacitet
  • Kort, konisk bund med fastgjort snap-kapsel
  • Inkluderet og kompatibel med Del nr. 69702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Spin Columns - skruelåg
Indhold og opbevaring Opbevar produktet ved stuetemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 25 kolonner
Type Spin-kolonne
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Tom søjle, polyethylenfilter