Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Mikrocentrifuge Spin Cups og Spin Columns er praktiske værktøjer til at manipulere små mængder affinitetsstøtter til proteinoprensning.
Yderligere information og online bestilling
Disse mikrocentrifuge-spinkopper og spinkolonner er praktiske værktøjer til at manipulere små mængder affinitetsstøtter (5 til 500 μl) til immunprecipitation (IP) og pull-down rensningsassays. Fem typer polypropylensøjler og matchende opsamlingsrør tilbyder en række muligheder, der passer til bestemte typer eksperimentelle behov. Tilsæt affinitetsharpiksen og prøven i en af kolonnerne, og brug en mikrocentrifuge til effektivt at vaske forurenende stoffer væk og eluere din rensede prøve uden at miste noget harpiks i processen. Spin-kolonner gør det muligt at affinity-rense mere protein på kortere tid.
Højdepunkter:
- Effektiv vask af prøver betyder, at færre vask er nødvendige for at fjerne forurenende proteiner
- Effektiv eluering af prøver betyder bedre genvinding af immunpræcipitations- og assayprodukter
- Filterkopper og kolonner eliminerer forurening af eluerede prøver med affinitetsharpiks
- Filterkopper og -kolonner eliminerer behovet for at dekantere supernatant fra pelleteret affald eller harpiks
- Spin-protokoller reducerer drastisk den tid, der kræves for småskala affinitetsprotokoller,
- Polypropylen-kolonnekonstruktion med lav proteinbinding minimerer uspecifik binding
Spinkopper-papirfilter med opsamlingsrør (Del nr. 69700):
- Kolonnevolumen: 600 μl
- Resinvolumen: 20 til 300 μl
- Filtertype: papir, 10 μm porestørrelse
- Hættetype: opsamlingsrørshætten passer på den indsatte spinkop
Spin-kopper-celluloseacetatfilter med opsamlingsrør (Del nr. 69702):
- Kolonnevolumen: 800 μl
- Resinvolumen: 20 til 400 μl
- Filtertype: celluloseacetat, 0,45 μm porestørrelse
- Hættetype: opsamlingsrørshætten passer på den indsatte spinkop
- Spin-kolonnerSkruedæksel med Luer-Lok
Drejekolonne-skrue-hætte (Del nr. 69705):
- Kolonnevolumen: 900 μl
- Resinvolumen: 20 til 400 μl
- Filtertype: polyethylenfilter, 10 μm porestørrelse; små og store fritmuligheder for forskellige prøvestørrelser
- Hættetype: O-ring skruetopdæksler; Tryk-ind bundplugger
- Luer-Lok Adaptere muliggør brug med sprøjtebaserede sæt
Spin-søjle-snap-kapsel med opsamlingsrør (Del nr. 69725):
- Kolonnevolumen: 1000 μl
- Resinvolumen: 20 til 500 μl
- Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
- Hættetype: snap-kapsel på søjle (ingen hætte på opsamlingsrøret); Tryk-på-bundhætter
Mikrospin-kolonner (Del nr. 89879):
- Kolonnevolumen: 400 μl
- Resinvolumen: 5 til 100 μl
- Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
- Hættetype: O-ring skruetopdæksler; Tryk-på-bundhætter
Mikrocentrifugerør (Del nr. 69715):
- 2 ml kapacitet
- Delfin-stil bund med fastgjort snap-cap
- Inkluderet og kompatibel med Del nr. 69700
Mikrocentrifugerør (Del nr. 69720):
- 2 ml kapacitet
- Kort, konisk bund med fastgjort snap-kapsel
- Inkluderet og kompatibel med Del nr. 69702
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pierce mikrocentrifugerør til del nr. 69702 |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 72 rør |
| Type | Mikrocentrifugerør |
| Format | Mikrocentrifuge |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |