Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin kolonner - Snap Cap
Artikelnummer. 10351454 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10351454 50 kolonner Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10351454 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 69725
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør affinitetsmetoder i lille skala, såsom immunpræcipitationsassays med agaroseperler ved hjælp af disse tomme spin-søjler og kopper (5 til 500 μL).
Thermo Scientific™ Pierce Mikrocentrifuge Spin Cups og Spin Columns er praktiske værktøjer til at manipulere små mængder affinitetsstøtter til proteinoprensning.
Yderligere information og online bestilling
Disse mikrocentrifuge-spin-kopper og spin-søjler er praktiske værktøjer til at manipulere små volumener af affinitetsunderstøtninger (5 til μ500 L) til immunpræcipitation (IP) og pull-down oprensningsassays. Fem stilarter af polypropylensøjler og matchende opsamlingsrør tilbyder en række muligheder, der passer til bestemte typer eksperimentelle behov. Tilføj affinitetsharpiksen og prøven til en af kolonnerne og brug en mikrocentrifuge til effektivt at vaske forurenende stoffer væk og eluere din oprensede prøve uden at miste nogen harpiks i processen. Spin-søjler giver dig mulighed for at affinitetsoprense mere protein på kortere tid.
Højdepunkter:
  • Effektiv vask af prøver betyder, at færre vaske er nødvendige for at fjerne forurenende proteiner
  • Effektiv eluering af prøver betyder bedre genvinding af immunpræcipitation og assayprodukter
  • Filterbægre og -søjler eliminerer kontaminering af eluerede prøver med affinitetsharpiks
  • Filterbægre og -søjler eliminerer behovet for at dekantere supernatanten fra pelleteret affald eller harpiks
  • Spin-protokoller reducerer drastisk den tid, der kræves for affinitetsprotokoller i lille skala
  • Lavproteinbindende polypropylen-søjlekonstruktion minimerer uspecifik binding
Spin kopper-papirfilter med opsamlingsrør (delnr. 69700):
  • Søjlevolumen: 600 μL
  • Harpiksvolumen: 20 til 300 μL
  • Filtertype: papir, μ10 m porestørrelse
  • Hættetype: Opsamlingsrørets hætte passer på indsat spinkop
Spin Cups-Celluloseacetatfilter med opsamlingsrør (delnr. 69702):
  • Søjlevolumen: 800 μL
  • Harpiksvolumen: 20 til 400 μL
  • Filtertype: celluloseacetat, 0,45 m μporestørrelse
  • Hættetype: Opsamlingsrørets hætte passer på indsat spinkop
  • Spin SøjlerSkruelåg med Luer-Lok
Spin kolonner-skruelåg (del nr. 69705):
  • Søjlevolumen: 900 μL
  • Harpiksvolumen: 20 til 400 μL
  • Filtertype: polyethylenfilter, 10 μm porestørrelse; små og store fritter til forskellige prøvestørrelser
  • Hættetype: O-ring skruetop hætter; tryk i bundpropper
  • Luer-Lok Adaptere muliggør brug med sprøjtebaserede sæt
Spin Columns-Snap Cap med opsamlingsrør (delnr. 69725):
  • Søjlevolumen: 1000 μL
  • Harpiksvolumen: 20 til 500 μL
  • Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
  • Hættetype: snaphætte på søjlen (ingen hætte på opsamlingsrøret); tryk på bundhætter
Micro-Spin kolonner (del nr. 89879):
  • Søjlevolumen: 400 μL
  • Harpiksvolumen: 5 til 100 μL
  • Filtertype: polyethylenfilter, 30 μm (20 til 50 μm) porestørrelse
  • Hættetype: O-ring skruetop hætter; tryk på bundhætter
Mikrocentrifugerør (del nr. 69715):
  • 2 ml kapacitet
  • Delfin-stil bund med påsat snaphætte
  • Inkluderet og kompatibel med del nr. 69700
Mikrocentrifugerør (delnr. 69720):
  • 2 ml kapacitet
  • Kort, konisk bund med påsat snaphætte
  • Inkluderet og kompatibel med del nr. 69702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Spin Columns - Snap Cap
Produktlinje Pierce
Mængde 50 kolonner
Type Spin-kolonne
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Kolonnetype Tom søjle, polyethylenfilter