Få mere at vide
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10249133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249133 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10249133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23235
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Speciel 3-komponent version af vores populære BCA Reagenser til at måle den samlede proteinkoncentration af fortyndede proteinopløsninger (0,5 til 20 mikrogram/ml).
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay bruger en koncentreret form af BCA Reagenser til nøjagtig måling af fortyndede proteinopløsninger (0,5 til 20 g/μml).
De Micro BCA Protein Assay Kit er en specialiseret version af den populære Pierce BCA Proteinanalyse til bestemmelse af proteinkoncentrationen af fortyndede prøver. Blander de tre sammen Micro BCA Reagenser resulterer i en arbejdsopløsning, der er tilstrækkeligt koncentreret til at måle protein, når de blandes med et lige så stort volumen prøve. Resultatet er et assay til nøjagtig måling af 0,5 til μ20 g/ml proteinopløsninger. Assayet er usædvanligt lineært og udviser meget lave niveauer af protein-til-protein-variabilitet.
Højdepunkter:
  • Følsom– detekterer nøjagtigt ned til μ0,5 g/ml (μ2 g/ml i mikropladeformat)
  • Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 0,5 til 20 μg/ml
  • Kolorimetrisk– mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
  • Kompatibel– upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
  • Bekvem– mikroplade- og kuvetteprotokoller, der følger med instruktionerne
  • Stabil– kit stabilt ved stuetemperatur; forberedt arbejdsreagens stabil i op til 24 timer
Inkluderer:
Tre Micro BCA Reagenser (MA, MB, MC) og 10 ampuller Albumin Standard (2mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 480 røranalyser eller 3200 mikropladeanalyser
• Micro BCA Reagens A (MA), 240 ml
• Micro BCA Reagens B (MB), 240 ml
• Micro BCA Reagens C (MC), 12 ml
• Albumin standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Gennembore Micro BCA Protein Assay Kit
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Micro BCA, Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 480 røranalyser eller 3200 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 500 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i