Få mere at vide
Thermo Scientific™ MT(PEG)4 Methyl-PEG-thiolforbindelse
Artikelnummer. 11852164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11852164
Brand: Thermo Scientific™ 26132
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MT(PEG)n: methyl- og sulfhydrylforbindelse med en 4-enheds polyethylenglycol (PEG) spacer; methylat og pegylat kvanteprikker, guldoverflader, sølv.
Thermo Scientific™ Pierce MT(PEG)4, eller methyl-PEG4-thiol, er en methyl- og sulfhydryltermineret forbindelse, der indeholder en 4-enheds polyethylenglycol (PEG) spacer og bruges til at modificere overflader såsom kvanteprikker, monolag og magnetiske partikler.
MT(PEG)4 er monodentat thioltermineret og methylpegyleringsreagens. PEG-forbindelsen har en defineret molekylvægt og afstandslængde og er anvendelig til at modificere overflader såsom kvanteprikker, selvsamlede monolag og magnetiske partikler. Funktionalisering af faste overflader med polyethylenglycol-spacere som denne reducerer signifikant uspecifik proteinbinding.
Højdepunkter:
  • Metalbinding– terminal monodentate thiol reagerer spontant med guldoverflader gennem dativbinding
  • Methyl– terminal methylgruppe er ikke-reaktiv, den primære funktion af denne forbindelse er at belægge quantum dot og andre overflader for at reducere uspecifik binding i assays
  • Polyethylenglycol– PEG-grupper er fleksible, ikke-immunogene, hydrofile og reducerer signifikant uspecifik binding af overflader til proteinmetoder
  • Afstandsarm– fire-enheds PEG spacer gør compound næsten 16 ångstrøm lang
Specifikationer:
  • Alternativt navn: Methyl-PEG4-Thiol
  • Kemisk navn: 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-thiol
  • Kemisk formel: C9H20O4S
  • Molekylvægt: 224,32
  • Afstandsarm: 15,8 Ångstrøm
  • Form: klar farveløs til lysegul væske
  • Opløselighed: opløses i DMSO eller DMF til brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Metaloverflade
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt. Produkter afsendt ved omgivelsestemperatur.
Etikettype Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper
Reaktiv del Carboxylsyre, Thiol
Afstandsstykke 4 ethylenglycol enheder
Form Væske
Mængde 100 mg
Opløselighed DMF eller DMSO
Produkttype Thiolforbindelse