Få mere at vide
Thermo Scientific™ MS(PEG)4 Methyl-PEG-NHS-esterreagens
Artikelnummer. 10311804 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 10311804
Brand: Thermo Scientific™ 22341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pegylataminer (-NH2-grupper) på proteiner (lysinrester) eller assayoverflader ved brug af MS(PEG)n, aminreaktive (NHS-ester), methylkapslede PEG-forbindelser (4 til 24 EG-enheder).
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-reagenser er methylterminerede, polyethylenglycolforbindelser (n er lig med 4 til 24 PEG-enheder) aktiveret som NHS-estere til kovalent pegylering af primære aminer på proteiner (f.eks. lysiner) eller assayoverflader.
MS(PEG)n er forkortelsen for et sæt forbindelser med polyethylenglycol (PEG) spacere med methyl (—CH3 ) og aminreaktive NHS-estergrupper i modsatte ender. De uforgrenede, hydrofile, diskrete-længde molekyler har formen Methyl-PEGn-NHS Ester, hvor subskriptet“ n” betegner 4, 8, 12 eller 24 ethylenglycolenheder. N -hydroxysuccinimid (NHS) esteren er spontant reaktiv med primære aminer (—NH2 ), der tilvejebringer effektiv PEGylering af proteiner, peptider og andre aminholdige molekyler eller overflader.
Højdepunkter:
  • NHS-aktiveret til effektiv PEGylering af primære aminer ved pH 7-9; reaktion af NHS-estergruppe resulterer i dannelse af stabile, irreversible amidbindinger
  • Fuldt karakteriserede PEGyleringsreagenser med definerede PEG-kædelængder; molekyler med diskret molekylvægt for ensartet ydeevne i proteinmodifikationsapplikationer
  • Leveres som en serie på 4, 8, 12 og 24 ethylenglycol-enheder, hvilket gør det muligt at optimere modifikationsprocedurer til en specifik anvendelse, samtidig med at alle fordelene forbundet med protein-PEGylering bevares
  • PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
  • Let at følge instruktioner øger sandsynligheden for et vellykket resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved -20 °C.
Etikettype Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper
Produktlinje Gennembore
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Afstandsstykke 4 ethylenglycol enheder
Form Fast stof
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Produkttype NHS-esterreagens