Få mere at vide
Thermo Scientific™ MS(PEG)8 Methyl-PEG-NHS-esterreagens
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-reagenser er methylterminerede, polyethylenglycolforbindelser (n er lig med 4 til 24 PEG-enheder) aktiveret som NHS-estere til kovalent pegylering af primære aminer på proteiner (f.eks. lysiner) eller assayoverflader.
MS(PEG)n er forkortelsen for et sæt forbindelser med polyethylenglycol (PEG) spacere med methyl (—CH3 ) og aminreaktive NHS-estergrupper i modsatte ender. De uforgrenede, hydrofile, diskrete-længde molekyler har formen Methyl-PEGn-NHS Ester, hvor subskriptet“ n” betegner 4, 8, 12 eller 24 ethylenglycolenheder. N -hydroxysuccinimid (NHS) esteren er spontant reaktiv med primære aminer (—NH2 ), der tilvejebringer effektiv PEGylering af proteiner, peptider og andre aminholdige molekyler eller overflader.
Højdepunkter:
- NHS-aktiveret til effektiv PEGylering af primære aminer ved pH 7-9; reaktion af NHS-estergruppe resulterer i dannelse af stabile, irreversible amidbindinger
- Fuldt karakteriserede PEGyleringsreagenser med definerede PEG-kædelængder; molekyler med diskret molekylvægt for ensartet ydeevne i proteinmodifikationsapplikationer
- Leveres som en serie på 4, 8, 12 og 24 ethylenglycol-enheder, hvilket gør det muligt at optimere modifikationsprocedurer til en specifik anvendelse, samtidig med at alle fordelene forbundet med protein-PEGylering bevares
- PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
- Let at følge instruktioner øger sandsynligheden for et vellykket resultat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Oversigt | Pierce MS(PEG)8 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved -20 °C. |
| Etikettype | Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper |
| Reaktiv del | Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Afstandsstykke | 8 ethylenglycol enheder |
| Form | Væske |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | Vand |
| Produkttype | NHS-esterreagens |