Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce MM(PEG)12 er en methyltermineret, polyethylenglycolforbindelse (3 gange 12 PEG-enheder) aktiveret med en maleimidgruppe til kovalent pegylering af sulfhydryler på proteiner (f.eks. cysteiner) eller assayoverflader.
MM(PEG)n er forkortelsen for et sæt forbindelser med polyethylenglycol (PEG) spacere med methyl (— CH3) og sulfhydryl-reaktive maleimidgrupper i modsatte ender. De uforgrenede, hydrofile, diskrete-længde molekyler har formen Methyl-PEGn-Maleimid, hvor subskriptet“ n” betegner 12 eller 24 ethylenglycolenheder. Maleimidet er spontant reaktivt med sulfhydryl (— SH)-grupper, der sørger for effektiv PEGylering af proteiner, peptider og andre cystein- eller thiolholdige molekyler.
Højdepunkter:
- Maleimid-aktiveret til effektiv PEGylering af sulfhydrylgrupper ved pH 6,5-7,5; reaktion af maleimidgruppe resulterer i dannelse af stabile, irreversible thioetherbindinger
- Fuldt karakteriserede PEGyleringsreagenser med definerede PEG-kædelængder; molekyler med diskret molekylvægt for ensartet ydeevne i proteinmodifikationsapplikationer
- Forsynet med enten 12 eller 24 ethylenglycol-enheder, hvilket gør det muligt at optimere modifikationsprocedurer til en specifik anvendelse, samtidig med at alle fordelene forbundet med protein-PEGylering bevares
- PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
- Let at følge instruktioner øger sandsynligheden for et vellykket resultat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Oversigt | Pierce MM(PEG)24 |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Etikettype | Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Afstandsstykke | 24 ethylenglycol-enheder |
| Form | Pulver |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | Vand |
| Produkttype | Maleimidreagens |