Få mere at vide
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-aminforbindelse
Artikelnummer. 11811415 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 11811415
Brand: Thermo Scientific™ 26114
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MA(PEG)n: methyl- og aminafsluttede polyethylenglycolforbindelser indeholdende 4 til 24 PEG-enheder; bruges til overflademodifikation og molekylepegyleringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-forbindelser er methyl- og aminterminerede polyethylenglycol-reagenser, hvor n er lig med 4 til 24 PEG-enheder, som er nyttige til en række forskellige overflademodifikationer og molekylepegyleringsapplikationer.
MA(PEG) n -forbindelser har formen Methyl-PEG n -amin og er ideelle til at derivatisere overflader og molekyler med diskrete tal (n = 4, 8, 12, 24) af ethylenglycolgrupper. Brug enhver aminreaktiv kemi (f.eks. EDC eller NHS-ester) til at PEGylere overflader, proteiner eller andre molekyler med et præcist antal hydrofile, ikke-immunogene PEG-enheder.
Højdepunkter:
  • Rene forbindelser af specifik størrelse sikrer fuldstændig kontrol af PEGylering
  • Ligekædede forbindelser med simpel terminal primær amin
  • Kan tilpasses til en række forskellige modifikationsprocedurer
Anbefalet til:
  • PEGylatcarboxylat- eller aminoverflader Tilføj inert masse til proteiner, immunogener, lægemiddelforbindelser og prober Forbedre opløselighed (reducer aggregering) af proteiner eller peptider uden at påvirke funktionen Beskyt proteiner mod proteolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Aldehyd
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved -20 °C beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Etikettype Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper
Reaktiv del Amin, primær amin
Afstandsstykke 12 ethylenglycol enheder
Form Fast stof
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Produkttype Aminforbindelse
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis