Få mere at vide
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-aminforbindelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-forbindelser er methyl- og aminterminerede polyethylenglycol-reagenser, hvor n er lig med 4 til 24 PEG-enheder, som er nyttige til en række forskellige overflademodifikationer og molekylepegyleringsapplikationer.
MA(PEG) n -forbindelser har formen Methyl-PEG n -amin og er ideelle til at derivatisere overflader og molekyler med diskrete tal (n = 4, 8, 12, 24) af ethylenglycolgrupper. Brug enhver aminreaktiv kemi (f.eks. EDC eller NHS-ester) til at PEGylere overflader, proteiner eller andre molekyler med et præcist antal hydrofile, ikke-immunogene PEG-enheder.
Højdepunkter:
- Rene forbindelser af specifik størrelse sikrer fuldstændig kontrol af PEGylering
- Ligekædede forbindelser med simpel terminal primær amin
- Kan tilpasses til en række forskellige modifikationsprocedurer
Anbefalet til:
- PEGylatcarboxylat- eller aminoverflader Tilføj inert masse til proteiner, immunogener, lægemiddelforbindelser og prober Forbedre opløselighed (reducer aggregering) af proteiner eller peptider uden at påvirke funktionen Beskyt proteiner mod proteolyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Aldehyd |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved -20 °C beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Etikettype | Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper |
| Reaktiv del | Amin, primær amin |
| Afstandsstykke | 12 ethylenglycol enheder |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Vand |
| Produkttype | Aminforbindelse |