Få mere at vide
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-aminforbindelse
Artikelnummer. 10617524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10617524
Brand: Thermo Scientific™ 26117
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MA(PEG)n: methyl- og aminafsluttede polyethylenglycolforbindelser indeholdende 4 til 24 PEG-enheder; bruges til overflademodifikation og molekylepegyleringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-forbindelser er methyl- og aminterminerede polyethylenglycol-reagenser, hvor n er lig med 4 til 24 PEG-enheder, som er nyttige til en række forskellige overflademodifikationer og molekylepegyleringsapplikationer.
MA(PEG) n -forbindelser har formen Methyl-PEG n -amin og er ideelle til at derivatisere overflader og molekyler med diskrete tal (n = 4, 8, 12, 24) af ethylenglycolgrupper. Brug enhver aminreaktiv kemi (f.eks. EDC eller NHS-ester) til at PEGylere overflader, proteiner eller andre molekyler med et præcist antal hydrofile, ikke-immunogene PEG-enheder.
Højdepunkter:
  • Rene forbindelser af specifik størrelse sikrer fuldstændig kontrol af PEGylering
  • Ligekædede forbindelser med simpel terminal primær amin
  • Kan tilpasses til en række forskellige modifikationsprocedurer
Anbefalet til:
  • PEGylatcarboxylat- eller aminoverflader Tilføj inert masse til proteiner, immunogener, lægemiddelforbindelser og prober Forbedre opløselighed (reducer aggregering) af proteiner eller peptider uden at påvirke funktionen Beskyt proteiner mod proteolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Keton
Oversigt Pierce MA(PEG)24
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved -20 °C beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Etikettype Polyethylenglycol (PEG), blokerende grupper
Reaktiv del Amin, primær amin
Afstandsstykke 24 ethylenglycol-enheder
Form Fast stof
Mængde 1 g
Opløselighed Vand
Produkttype Aminforbindelse