Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 16 % formaldehyd (vægt/volumen), methanolfri
Artikelnummer. 11586711 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
10 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11586711 10 x 10 mL 100ml
10751395 10 x 1 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11586711 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28908
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Hætteglas med methanolfri formaldehyd af høj kvalitet, et generelt IHC-fikseringsmiddel og reversibelt amin-tværbindingsmiddel til protein- og nukleinsyreprøver.
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyd-ampuller er hætteglas med methanolfrit formaldehyd af høj kvalitet til brug som et generelt immunhistokemi-fiksativ og reversibelt amin-tværbindingsmiddel til protein- og nukleinsyrevævsprøver.
Formaldehyd er et meget reaktivt, cellegennemtrængeligt middel, der bruges som et reversibelt tværbindingsmiddel for proteiner og nukleinsyrer i cellen eller som et generelt cellefikserende middel til billeddannelsesbaserede applikationer. Cellepermeabilitet gør det muligt for reagenset let at trænge ind i levende celler, hvilket muliggør intracellulære applikationer, såsom opdagelse af proteininteraktion eller biobilleddannelse. Formaldehyd producerer reversible tværbindinger med protein og nukleinsyrer ved at koble tilstødende primære aminer. Tværbindinger kan vendes blot ved at opvarme prøven.
Højdepunkter:
  • Rent og stabilt - fremstillet direkte af rent granulært paraformaldehyd og forseglet i ampuller under en inert atmosfære, hvilket sikrer, at det er methanol-frit og modstandsdygtigt over for oxidation
  • Alsidig - bruges til at tværbinde molekyler i protein-protein og protein-nukleinsyre interaktion opdagelse, bioimaging og flowcytometri
  • Alikvotemballering - vælg 1mL eller 10mL ampuller egnet til lav- og højvolumenapplikationer lige fra kulturmålrettet cellefiksering til in-celle proteintværbinding
  • Praktisk startkoncentration - 16% (w/v) formaldehydopløsning i ultrarent vand forenkler fortynding til den nødvendige arbejdskoncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyd
Mængde 10 x 10 mL
Fysisk form Væske
Produktlinje Pierce
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 16% Formaldehyde Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde