Få mere at vide
Thermo Scientific™ Metal Forstærket DAB Substratsæt
Artikelnummer. 11809280 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
275 ml 1X arbejdsopløsning
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11809280 275 ml 1X arbejdsopløsning 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11809280 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34065
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Speciel formulering af diaminobenzidinperoxidase-substrat, der bruger kobolt og nikkelchlorid til at give intens farve til IHC-farvning.
Thermo Scientific™ Pierce Metalforstærket DAB Substrate Kit bruger kobolt og nikkelchlorid i en speciel formulering af diaminobenzidinperoxidase-substrat, der giver intens farve til immunhistokemisk farvning.
Farven produceret af DAB (3,3'-diaminobenzidin) kan intensiveres ved tilsætning af metaller såsom nikkel, kobber, sølv og cobalt, der danner mere tætte komplekser ved reaktion i HRP-peroxid-substratreaktioner. Det næsten sorte signal (fældning) er let at fotografere.
Højdepunkter:
  • Utrolig følsomhed– 50 gange mere følsom end den traditionelle DAB metode og 30 gange mere følsom end andre metalforstærkede versioner af DAB
  • Lav baggrund, høj intensitet– få et sprødt mørkebrunt-sort bundfald, og selv med den øgede intensitet er baggrunden næsten ikke-eksisterende
  • Seks timers stabilitet– arbejdsopløsningen er stabil i mere end seks timer ved stuetemperatur
Inkluderer:
Metal Forstærket DAB (10X), 25 ml; Stabil peroxidbuffer, 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kromogent, kolorimetrisk
Mængde 275 ml 1X arbejdsopløsning
Indhold og opbevaring
  • Metal Forstærket DAB (10X), 25 ml (opbevares ved -20 °C)
  • Stabil peroxidbuffer, 250 ml (opbevares ved 4 °C)
Substrater DAB (Forbedret)
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Immundetektion, IHC (Immunohistokemi)
Produkttype DAB Substratsæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metal Enhanced DAB Substrate Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanediol, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Cobalt chloride(Co