Få mere at vide
Thermo Scientific™ beta-galactosidase assay reagens
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 ml
3 x 25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Pakke med 3
Beskrivelse
Udfør en simpel kolorimetrisk metode til lysering af dyrkede pattedyrsceller og måling af beta-Gal aktivitet vha. Thermo Scientific™ Pattedyrβ - Galactosidase Assay Kit.
Analysereagenset og -sættet omfatter et enkelt og alsidigt analysesystem til målingβ -galactosidase aktivitet. Pattedyrceller dyrket på en plade kan lyseres og testes forβ -galactosidaseaktivitet ved at tilføje en enkelt alt-i-en lysis-og-assay-opløsning. Alternativt medfølger Thermo Scientific M-PER™ Pattedyrproteinekstraktionsreagens kan bruges til at fremstille lysat fra vaskede adhærente eller pelleterede celler, og derefter en del af lysatet, der bruges til at kvantificereβ - Gal aktivitet. Med M-PER Reagens, der er ingen grund til at skrabe celler eller at udføre fryse-tø-cyklusser. De resterende lysater fremstillet med M-PER Reagens kan bruges til applikationer såsom reporter-assays (luciferase,β -galactosidase og kloramfenisk acetyltransferase), proteinkinaseassays (PKA, PKC og tyrosinkinase), immunoassays (Western blot, ELISA RIA) og proteinoprensning.
Højdepunkter:
- Vælg et selvstændigt assay-reagens eller komplet kit til cellelyse og detektion
- Kolorimetrisk assay kan let måles i en pladelæser eller spektrofotometer (405nm)
- Kan tilpasses til 96-brønds mikroplader eller røranalyseformater
- Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
- Også kompatibel med fremstillede lysater fra andre arter såsom bakterier
Inkluderer:
Stand-alone Thermo Scientific Pierce™ β - Galactosidase Assay Reagens, Thermo Scientific M-PER Pattedyrproteinekstraktionsreagens (delnr. 78503) og brugsklar stopopløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Assay | Reporter enzym |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Absorbans |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 25 ml |
| Substrater | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Target enzym | Beta-galactosidase |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2-Mercaptoethanol