Description
Lyse dyrkede pattedyrsceller og målte beta-galaktosidaseaktivitet ved brug af kompatibel M-PER cellelysisreagens og kolorimetrisk b-Gal assay reagens.
Udfør en simpel kolorimetrisk metode til lysering af dyrkede pattedyrsceller og måling af beta-Gal aktivitet vha. Thermo Scientific™ Pattedyrβ - Galactosidase Assay Kit.
Assay Reagens og Kit udgør et simpelt og alsidigt assaysystem til måling βaf -galaktosidaseaktivitet. Pattedyrsceller, der dyrkes på en plade, kan lyseres og testes for β-galaktosidaseaktivitet ved at tilsætte en enkelt, alt-i-en lysis- og analyseløsning. Alternativt kan det inkluderede Thermo Scientific M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagent bruges til at fremstille lysat fra vaskede adherente eller pelleterede celler, og derefter en del af lysatet, der bruges til at kvantificere β-Gal-aktiviteten. Med M-PER reagens er der ikke behov for at skrabe celler eller udføre fryse-tø-cyklusser. De resterende lysater, der er fremstillet med M-PER Reagens, kan bruges til anvendelser som reporter-assays (luciferase, β-galactosidase og chloramphenical acetyltransferase), proteinkinase-assays (PKA, PKC og Tyrosinkinase), immunoassays (Western blot, ELISA, RIA) og proteinrensning.
Højdepunkter:
- Vælg selvstændigt assay-reagens eller komplet kit til cellelyse og detektion
- Kolorimetrisk analyse kan nemt måles i en pladelæser eller spektrofotometer (405 nm)
- Kan tilpasses 96-brønd mikroplader eller rør-assay-formater
- Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
- Også kompatibel med forberedte lysater fra andre arter som bakterier
Inkluderer:
Selvstændig Thermo Scientific Pierce™ β-Galactosidase Assay Reagens, Thermo Scientific M-PER Pattedyrs proteinekstraktionsreagens (Del nr. 78503) og klar-til-brug Stop Solution
Specifications
Specifications
| Assay | Reporter enzym |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Absorbans |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 3 x 25 ml |
| Substrater | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Target enzym | Beta-galactosidase |
| Show More |