Få mere at vide
Thermo Scientific™ beta-galactosidase assay reagens
Artikelnummer. 10638844 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
3 x 25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10638844 25 ml 25ml
11849420 3 x 25 ml Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75705
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lyse dyrkede pattedyrsceller og målte beta-galaktosidaseaktivitet ved brug af kompatibel M-PER cellelysisreagens og kolorimetrisk b-Gal assay reagens.
Udfør en simpel kolorimetrisk metode til lysering af dyrkede pattedyrsceller og måling af beta-Gal aktivitet vha. Thermo Scientific™ Pattedyrβ - Galactosidase Assay Kit.
Assay Reagens og Kit udgør et simpelt og alsidigt assaysystem til måling βaf -galaktosidaseaktivitet. Pattedyrsceller, der dyrkes på en plade, kan lyseres og testes for β-galaktosidaseaktivitet ved at tilsætte en enkelt, alt-i-en lysis- og analyseløsning. Alternativt kan det inkluderede Thermo Scientific M-PER™ Mammalian Protein Extraction Reagent bruges til at fremstille lysat fra vaskede adherente eller pelleterede celler, og derefter en del af lysatet, der bruges til at kvantificere β-Gal-aktiviteten. Med M-PER reagens er der ikke behov for at skrabe celler eller udføre fryse-tø-cyklusser. De resterende lysater, der er fremstillet med M-PER Reagens, kan bruges til anvendelser som reporter-assays (luciferase, β-galactosidase og chloramphenical acetyltransferase), proteinkinase-assays (PKA, PKC og Tyrosinkinase), immunoassays (Western blot, ELISA, RIA) og proteinrensning.
Højdepunkter:
  • Vælg selvstændigt assay-reagens eller komplet kit til cellelyse og detektion
  • Kolorimetrisk analyse kan nemt måles i en pladelæser eller spektrofotometer (405 nm)
  • Kan tilpasses 96-brønd mikroplader eller rør-assay-formater
  • Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
  • Også kompatibel med forberedte lysater fra andre arter som bakterier
Inkluderer:
Selvstændig Thermo Scientific Pierce™ β-Galactosidase Assay Reagens, Thermo Scientific M-PER Pattedyrs proteinekstraktionsreagens (Del nr. 78503) og klar-til-brug Stop Solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Reporter enzym
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Absorbans
Form Væske
Til brug med (applikation) Absorbans
Produktlinje Pierce
Mængde 25 ml
Substrater Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Etiket eller farvestof Enzymmærket
Produkttype Pierce beta-galactosidase assay reagens
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol