Beskrivelse
Lyse dyrkede pattedyrsceller og målte beta-galaktosidaseaktivitet ved brug af kompatibel M-PER cellelysisreagens og kolorimetrisk b-Gal assay reagens.
Thermo Scientific Mammalian-Galactosidase βAssay Kit giver en simpel kolorimetrisk metode til lysering af dyrkede pattedyrsceller og måling af beta-Gal-aktivitet.
Træk ved pattedyr-galactosidase βassay kit:
- Vælg selvstændigt assay-reagens eller komplet kit til cellelyse og detektion
- Kolorimetrisk analyse kan nemt måles i en pladelæser eller spektrofotometer (405 nm)
- Kan tilpasses 96-brønd mikroplader eller rør-assay-formater
- Udfør homogene screeningsassays eller mål aktivitet sekundært efter cellelyse
- Også kompatibel med forberedte lysater fra andre arter som bakterier
Assay Reagensen og Kittet udgør et simpelt og alsidigt assaysystem til måling βaf -galactosidaseaktivitet. Pattedyrsceller, der dyrkes på en plade, kan lyseres og testes for β-galactosidase-aktivitet ved at tilsætte en enkelt, alt-i-en lysis- og assay-løsning. Alternativt kan det inkluderede Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent bruges til at fremstille lysat fra vaskede klæbende eller pelleterede celler, og derefter en del af lysatet, der bruges til at kvantificere β-Gal-aktiviteten. Med M-PER Reagens er der ikke behov for at skrabe celler eller udføre fryse-tø-cyklusser. De resterende lysater, der er fremstillet med M-PER Reagens, kan bruges til anvendelser som reporter-assays (luciferase, β-galactosidase og chloramphenical acetyltransferase), proteinkinase-assays (PKA, PKC og Tyrosinkinase), immunoassays (Western blot, ELISA, RIA) og proteinrensning.
Relaterede produkter
beta-Galactosidase Assay Reagens (Kat. Nr. 75705)
beta-Galactosidase Assay Stop Solution (Kat. Nr. 75706)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 250 mikropladebrønde med adhærente celler β -Galactosidase Assay Reagens ved -20 °C. Opbevar alle andre komponenter ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Pierce Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Til brug med (applikation) | Absorbans |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Beta-Galactosidase Assay Kit |
| Farvetype | Enzymmærket |
| Format | 96-brønds plade |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 75 ml sæt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate