Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimid aktiverede plader
Artikelnummer. p-7227777 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10328733
Brand: Thermo Scientific™ 15150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiverede plader er ideelle til at binde sulfhydryl-holdige molekyler, som er svære at belægge på polystyrenplader, såsom peptider, der indeholder en terminal cystein.
Pierce Maleimid-aktiverede plader giver kovalent vedhæftning (pladeindfangning) af sulfhydryl-holdige molekyler, såsom cystein-terminerede peptider. Disse coatede plader er et særligt nyttigt værktøj til at vurdere specifikke anti-hapten-antistoftitere under antistofproduktion. Maleimid-aktiverede plader fås i klar til kolorimetriske analyser, hvide til kemiluminescerende analyser og sorte til fluorescerende analyser.
Højdepunkter
• Spontan immobilisering af cysteinholdige peptider og proteiner med frie sulfhydryler
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Standard kapacitet, kovalent
Format Strip plade
Indhold og opbevaring Bemærk: Pladerne leveres præ-blokerede med bovint serumalbumin.
Ved modtagelsen opbevares tallerkener ved 4 °C beskyttet mod fugt. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 100μ L
Antal Wells 96
Overfladebehandling Maleimid
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader