Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimid aktiverede plader
Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Pierce Maleimid-aktiverede plader giver kovalent vedhæftning (pladeindfangning) af sulfhydryl-holdige molekyler, såsom cystein-terminerede peptider. Disse coatede plader er et særligt nyttigt værktøj til at vurdere specifikke anti-hapten-antistoftitere under antistofproduktion. Maleimid-aktiverede plader fås i klar til kolorimetriske analyser, hvide til kemiluminescerende analyser og sorte til fluorescerende analyser.
Højdepunkter
• Spontan immobilisering af cysteinholdige peptider og proteiner med frie sulfhydryler
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
• Spontan immobilisering af cysteinholdige peptider og proteiner med frie sulfhydryler
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standard kapacitet, kovalent |
| Format | 96-brønds |
| Indhold og opbevaring | Bemærk: Pladerne leveres præ-blokerede med bovint serumalbumin. Ved modtagelsen opbevares tallerkener ved 4 °C beskyttet mod fugt. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |