Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimid aktiverede plader
Artikelnummer. 10328733 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Detektionsmetode Pakningsstørrelse
10328733 Klar Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10348643 Hvid Standard Kemiluminescens Pakke med 5
10475015 Sort Standard Fluorescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10328733 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15150
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiverede plader er ideelle til at binde sulfhydryl-holdige molekyler, som er svære at belægge på polystyrenplader, såsom peptider, der indeholder en terminal cystein.
Pierce Maleimid-aktiverede plader giver kovalent vedhæftning (pladeindfangning) af sulfhydryl-holdige molekyler, såsom cystein-terminerede peptider. Disse coatede plader er et særligt nyttigt værktøj til at vurdere specifikke anti-hapten-antistoftitere under antistofproduktion. Maleimid-aktiverede plader fås i klar til kolorimetriske analyser, hvide til kemiluminescerende analyser og sorte til fluorescerende analyser.
Højdepunkter
• Spontan immobilisering af cysteinholdige peptider og proteiner med frie sulfhydryler
• Forblokeret for at reducere uspecifik binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Standard kapacitet, kovalent
Format Strip plade
Indhold og opbevaring Bemærk: Pladerne leveres præ-blokerede med bovint serumalbumin.
Ved modtagelsen opbevares tallerkener ved 4 °C beskyttet mod fugt. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 100μ L
Antal Wells 96
Overfladebehandling Maleimid
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader