Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid aktiveret peberrodsperoxidase
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiveret HRP-konjugationskit kan bruges til direkte at fremstille HRP-konjugater fra proteiner, peptider eller andre ligander, der indeholder sulfhydrylgrupper, såsom reducerede cysteiner.
De Thermo Scientific Maleimid-aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) Kit kan bruges til direkte at fremstille HRP-konjugater fra proteiner, peptider eller andre ligander, der indeholder en fri sulfhydrylgruppe. Dette sæt eliminerer det første trin i to-trins maleimidmetoden, hvilket gør konjugatfremstilling meget enklere. Sættet leveres med en stabil, Maleimid-aktiveret peberrodsperoxidase. HRP-konjugater kan oprenses ved gelfiltreringskromatografi, ultrafiltrering eller dialyse, afhængigt af størrelsen af det konjugerede protein.
Højdepunkter:
- Forbered enzymkonjugater fra proteiner, der indeholder en fri sulfhydryl
- Indeholder 2-MEA til at generere frie sulfhydryler fra disulfidbindinger
- Inkluderer SATA for at tilføje frie sulfhydryler til lysinrester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Indhold og opbevaring | Bemærk: Samlet vægt er∼ 25 mg som et resultat af bufferkomponenter og salte lyofiliseret sammen med det aktiverede protein. Opbevaring : Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Formulering | Aktiveret peberrodsperoxidase lyofiliseret fra PBS |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Etiket eller farvestof | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Opløselighed | Vand |
| Mængde | 5 mg |