Få mere at vide
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-aktiveret peberrodsperoxidase-sæt
Artikelnummer. 10454165 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 reaktion
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10454165 1 reaktion 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10454165 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31494
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) enzym og kit til at mærke proteiner, peptider eller andre ligander via sulfhydrylgrupper (reducerede cysteiner) til fremstilling af HRP-konjugater.
Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktiveret HRP-konjugationskit kan bruges til direkte at fremstille HRP-konjugater fra proteiner, peptider eller andre ligander, der indeholder sulfhydrylgrupper, såsom reducerede cysteiner.
De Thermo Scientific Maleimid-aktiveret peberrodsperoxidase (HRP) Kit kan bruges til direkte at fremstille HRP-konjugater fra proteiner, peptider eller andre ligander, der indeholder en fri sulfhydrylgruppe. Dette sæt eliminerer det første trin i to-trins maleimidmetoden, hvilket gør konjugatfremstilling meget enklere. Sættet leveres med en stabil, Maleimid-aktiveret peberrodsperoxidase. HRP-konjugater kan oprenses ved gelfiltreringskromatografi, ultrafiltrering eller dialyse, afhængigt af størrelsen af det konjugerede protein.
Højdepunkter:
  • Forbered enzymkonjugater fra proteiner, der indeholder en fri sulfhydryl
  • Indeholder 2-MEA til at generere frie sulfhydryler fra disulfidbindinger
  • Inkluderer SATA for at tilføje frie sulfhydryler til lysinrester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Thiol
Mængde 1 reaktion
Reaktiv del Maleimid
Opløselighed Vand
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 1 enzymmærkende reaktion med op til 5 mg antistof (IgG)
• Maleimid aktiveret peberrodsperoxidase, 5 mg
• Konjugationsbuffer (10X), 20 ml
• PBS-pakke (gør 500 ml), 1 pakke
• 2-Mercaptoethylamin-HCl, 6 mg
• SATA, 2 mg
• Dimethylformamid, 1 ml
• Hydroxylamin-HCl, 5 mg
• Polyacrylamid afsaltningssøjle, 10 mL, 1 kolonne Opbevares
ved 4 °C.
Formulering Multi-komponent kit med aktiveret HRP
Produktlinje EZ-Link
Tilstrækkelig til 1 Enzymmærkningsreaktion
Etikettype Enzymmærket
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)