Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleinsyreanhydridaktiverede plader
Artikelnummer. 10677764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Mængde:
5 plader
5 x 5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Mængde Pakningsstørrelse
10677764 Klar Strip plade 5 x 5 plader Pakke med 25
10503544 Klar Strip plade 5 plader Pakke med 5
10115383 Klar 96-brønds 5 plader Pakke med 5
10712794 Klar Standard 5 x 5 plader Pakke med 25
10379253 Hvid Standard 5 plader Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10677764 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 15102
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsyreanhydridaktiverede plader tillader vedhæftning af aminholdige peptider og andre molekyler til mikropladebrønde til brug i bindingsassays.
Pierce maleinsyreanhydrid-aktiverede plader er nyttige til immobilisering af peptider og andre ligander, der ikke overtrækker effektivt ved passiv adsorption. Reaktion af maleinsyreanhydridgrupperne med primære aminer (–NH2 ) resulterer i dannelse af amidbindinger, der er stabile ved neutral pH og derover. Sure forhold hydrolyserer bindingen; derfor udføres belægningsreaktioner bedst ved pH 8 til 9, og de reagerede plader anvendes bedst ved pH større end 7 for ELISA og andre metoder.
Disse Thermo Scientific Pierce Maleinsyreanhydridaktiverede 96-brønds plader er klare 96-brønds plader, der tillader binding af aminholdige peptider og andre molekyler til mikropladebrønde til brug i bindingsassays.
Funktioner af maleinsyreanhydridaktiverede plader:
• Reagerer spontant med primære aminer
• En direkte, enkel tilgang til kovalent at binde molekyler til brøndoverfladen af en EIA plade
• Maleinsyreanhydrid bevarer sin integritet og tilgængelighed til kobling i flere måneder under tørre, stuetemperaturforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bindende Ejendom Standard kapacitet, kovalent
Format Strip plade
Indhold og opbevaring Opbevar tallerkener ved stuetemperatur ved modtagelsen. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Maleinsyreanhydrid
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering Ingen
Mængde 5 x 5 plader
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.