Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysozymopløsning (50 mg/ml)
Artikelnummer. 10249843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249843 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 10249843 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90082
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg protein- eller nukleinsyreekstraktionseffektiviteten med dette enzym, der er kendetegnet ved evnen til at nedbryde bakteriecellevæggen.
Thermo Scientific™ Lysozym er et enzym kendetegnet ved evnen til at nedbryde bakteriecellevæggen for at forbedre protein- eller nukleinsyreekstraktionseffektiviteten.
Yderligere information og online bestilling
Lysozym er et enzym, der bruges til at nedbryde bakterielle cellevægge for at forbedre protein- eller nukleinsyreekstraktionseffektiviteten. Lysozymer (muramidaser) er en familie af enzymer med antimikrobiel aktivitet karakteriseret ved evnen til at beskadige bakteriers cellevæg. Enzymet virker ved at katalysere hydrolysen af 1,4-beta-bindinger mellem N-acetylmuraminsyre og N-acetyl-D-glucosaminrester i peptidoglycaner og mellem N-acetyl-D-glucosaminrester i chitodextriner. Selvom hønseæggehvidelysozym er mest effektivt til lysis af gram-positive bakterier, letter det også lysis af gram-negative bakterier såsom Salmonella og Shigella . Lysisen af E. coli forbedres især ved tilsætning af både lysozym og nukleaser såsom DNase I.
Højdepunkter:
  • Bakteriecellevægslytisk enzym, der forbedrer oprensning af inklusionslegemets protein
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Cellelysereagenser
  • Fås i to praktiske formater: frysetørret pulver til store mængder applikationer (del nr. 89833) og praktisk glycerol fryser lager (del nr. 90082)
Lysozyms egenskaber:
  • Enzymatisk funktion: Katalyserer hydrolysen af 1,4-β -bindinger mellem N-acetylmuraminsyre og N-acetyl-D-glucosaminrester i peptidoglycaner og mellem N-acetyl-D-glucosaminrester i chitodextriner
  • Molekylvægt: 14,388 kDa
  • Ekstinktionskoefficient:∽ 26,4 ved 280nm
  • Isoelektrisk punkt: pH 11,0
  • Enhedsdefinition: 1 enhed er den mængde enzym, der er nødvendig for at katalysere et fald i absorbans ved 450 nm på 0,001/min ved 25 grader ved pH 6,24 i en 1 cm kuvette på grund af lysis ved hjælp af en∼ 0,25 mg/ml suspension af Micrococcus luteus .
Kompatibel med:
Thermo Scientific B-PER Bakterieproteinekstraktionsreagens (delnr. 78248)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Indhold og opbevaring Store below -20°C
Form Liquid
Reagenstype Enzyme for Cell Lysis
Enzym Lysozyme (Muramidase)
Mængde 0.5 mL