Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferasecellelysebuffer (2X)
Artikelnummer. 12142250 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12142250 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 12142250 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16189
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lysér adhærente celler eller pelleterede cellesuspensioner til analyse af promotorekspression i luciferaseassays med dette optimerede proteinekstraktionsreagens.
Thermo Scientific™ Pierce Luciferasecellelysisbuffer lyserer effektivt adhærente celler eller pelleterede suspensionsceller til analyse af promotorekspression i luciferaseassays.
Pierce Luciferase Cell Lysis Buffer er effektiv til fremstilling af højtudbytte pattedyrcellelysater fra enten adhærente celler eller pelleterede suspensionsceller til analyse i luciferase reporter-assays. Reagenset er kompatibelt med alle Thermo Scientific Pierce Luciferase-analysesæt. Cellelysebufferen er blevet valideret til brug med COS-7, NIH3T3, Jurkat og andre celletyper. Lysater produceres hurtigt og nemt til luciferase-assays og er også kompatible med BCA og Coomassie (Bradford) proteinassays.
Højdepunkter:
  • Kompatibel med alle Pierce Luciferase Reporter Assays
  • Muliggør hurtig og effektiv lysering
  • Testet kompatibilitet med flere pattedyrcellelinjer
  • Kompatibel med proteinanalyser (f.eks. Coomassie Plus og BCA )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Cellelysebuffer
Mængde 250 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Væske