Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI positive ion kalibreringsopløsning
Artikelnummer. 11340360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340360 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11340360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88323
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kalibrer LTQ Velos , LTQ Orbitrap og andre massespektrometre, der anvender en blanding af højt oprensede ioniserbare molekyler designet til positiv kalibrering.
Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution er en blanding af højt oprensede ioniserbare molekyler designet til positiv mode kalibrering af Thermo Scientific™ LTQ Velos serie massespektrometer instrumenter.
Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution er en færdig flydende formulering, der er ideel til hurtigt at udføre den rutinemæssige kalibrering, der kræves for at opretholde massespektrometres robuste ydeevne Thermo Scientific . LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution fremstilles på et ISO 9001-anlæg, og hvert parti er kvalitetskontrolleret med strenge specifikationer. Den stabile opløsning leveres i en lækagesikker, højrenhed PTFE-flaske.
Højdepunkter:
  • Stærke toppe – blanding af koffein, MRFA, Ultramark 1621 og n-butylamin i en acetonitril/methanol/eddikesyreopløsning
  • Klar til brug, – indlæs massereferencestandarden i en sprøjte og injicér i instrumentet
  • Reagenser af høj renhed – massespektrometrikvalitet i en ikke-udvaskbar beholder
  • Stabil – opbevaring ved stuetemperatur i mere end et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Kalibreringsløsning
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevar mellem 2°og 8 °C i et år (se CofA for den specifikke udløbsdato for hver parti).
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 10 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid