Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ ESI positive ion kalibreringsopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution er en blanding af højt oprensede ioniserbare molekyler, der er specielt designet til positiv mode kalibrering af Thermo Scientific™ ionfælde og orbitrap instrumenter.
Højdepunkter:
Stærke tinder– blanding af koffein, MRFA og Ultramark 1621 i en acetonitril/methanol/eddikesyreopløsning
Klar til brug– Fyld massereferencestandarden i en sprøjte og injicer i instrumentet
Høj renhed– reagenser af massespektrometrikvalitet i en ikke-udvaskelig beholder
Stabil– opbevares ved stuetemperatur i mere end et år
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Kalibreringsløsning |
| Produktlinje | Pierce |
| Indhold og opbevaring | Opbevares mellem 2 °C og 8 °C. |
| Udgangsmateriale | Peptider |
| Endelig produkttype | Peptider |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Kalibrering |
| Mængde | 10 mL |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, methanol, acetonitrile