Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ LDS prøvebuffer, ikke-reducerende (4X)
Artikelnummer. 10725566 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10725566 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 10725566 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 84788
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ikke-reducerende lithiumdodecylsulfat-prøveindlæsningsbuffer, et unikt alternativ til hjemmelavede og andre kommercielle gelfyldende farvestoffer.
Thermo Scientific™ Pierce LDS Sample Loading Buffer (4X) er en ikke-reducerende lithiumdodecylsulfat-prøveindlæsningsbuffer, der er optimeret til brug med Pierce Protein SDS-PAGE Gels.
LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) er en bekvem prøvebuffer til brug i SDS-polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE). Bufferen indeholder coomassie-farvestof, hvilket muliggør visualisering af det elektroforetiske fremskridt ved placeringen af farvestoffronten. LDS Sample Buffer, Non-Reducing (4X) kan bruges i denaturerende geler og er kompatibel med begge Coomassie og sølvfarvning og Western blotting-applikationer.
Højdepunkter:
  • Koncentreret– 4X-formulering giver mere alsidighed end traditionelle 2X-buffere
  • Ikke-reducerende– klar til brug til ikke-reducerende SDS-PAGE, eller den foretrukne type og mængde af reduktionsmiddel (f.eks. DTT) kan tilsættes for at frembringe reducerende betingelser
  • SDS alternativ– lithium dodecyl sulfat (LDS) erstatter natrium dodecyl sulfat (SDS) af traditionelle loading buffere, men fungerer lige så godt
  • Fysiologisk pH– bufret med triethanolamin (pH 7,6) i stedet for Tris (pH 6,8)
  • Banemarkør farvestoffer– inkluderer spormængder af phenolrød og coomassie G250 som synlige markører af farvestoffets front
  • Bekvem– stabil ved stuetemperatur, hvilket muliggør opbevaring på bænken, hvor elektroforese udføres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 4X
Gel Type SDS-SIDE
Gel kompatibilitet SDS-PAGE Geler
Mængde 5 ml
Produktlinje Pierce
Produkttype LDS Sample Buffer
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride