Få mere at vide
Thermo Scientific™ LC-SPDP (succinimidyl 6-(3(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoat)
Artikelnummer. 11811255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11811255
Brand: Thermo Scientific™ 21651
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne tværbinder sammensat af NHS-ester- og pyridyldithiolgrupper i enderne af 10-atom (15,7A) spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SPDP er en langkædet tværbinder til amin-til-sulfhydryl-konjugation via NHS-ester og pyridyldithiol-reaktive grupper, der danner spaltelige (reducerbare) disulfidbindinger med cysteinsulfhydryler.
Højdepunkter:
  • Danner spaltelige disulfidbindinger med sulfhydryler
  • Frigiver et detekterbart biprodukt efter reaktion med en fri sulfhydrylgruppe; ved at måle frigivelsen af pyridin-2-thion ved 343nm, kan reaktionen overvåges
  • Reaktive grupper: NHS-ester og pyridyldisulfid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt LC-SPDP
Molekylvægt (g/mol) 425.52
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 15,7 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved 4 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder