Få mere at vide
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexan-1-carboxy-(6-amidocaproat))
Artikelnummer. 11831305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11831305 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11831305 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22362
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne lange tværbinder sammensat af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en stabiliserende cyclohexan-holdig, 15-atom spacer-arm.
Thermo Scientific™ Pierce LC-SMCC er en amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en lang cyclohexan-stabiliseret spacer-arm (16.2)Å s)
Højdepunkter:
  • Ideel til kobling af enzymer til antistoffer, da både enzymaktivitet og antistofspecificitet kan bevares efter kobling
  • Cyclohexan-holdig spacer stabiliserer maleimidgruppen
  • Nyttig til fremstilling af stabile maleimid-aktiverede proteiner
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt LC-SMCC
Molekylvægt (g/mol) 447.48
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 16,2 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder