Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Artikelnummer. 16261851 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Koncentration:
0,5 pmol/μl
5 pmol/μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Koncentration
16261851 0,5 pmol/μl
17707463 5 pmol/μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16261851 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A40010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pierce LC-MS/MS System egnethedsstandard (7 x 5 blanding) indeholder syv HeavyPeptide AQUA Ultimative peptider tilvejebragt i fem fortyndinger, der er kendetegnet ved differentiel isotopmærkning for at vurdere følsomheden og det dynamiske område af LC-MS/MS-systemer.
Pierce LC-MS/MS System egnethedsstandard (7 x 5 blanding) indeholder syv PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimative peptider i fem isotopologversioner til generering af syv standardkurver til vurdering af følsomhed og dynamisk område af LC-MS/MS-systemer.
Pierce LC-MS/MS System egnethedsstandard (7 x 5 blanding) indeholder 7 af 15 peptider fra Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture (kat. nr. 88320). Hvert af de syv peptider har fem versioner (aminosyrer mærket med 0, 1, 2, 3 eller 4 tunge isotoper) i fem forskellige koncentrationer. 7 x 5-blandingen kan bruges med Skyline-software til at vurdere dynamisk område, linearitet og nedre kvantificeringsgrænse (LLOQ).
Pierce LC-MS/MS System egnethedsstandard (7 x 5 blanding) er:
Høj kvalitet —indeholder fem sæt af syv HeavyPeptide AQUA Ultimative peptider, der hver især kan skelnes gennem unik isotopolog-mærkning
Optimeret —muliggør planlægning af MS-opkøbsvinduer for forbedret kvantificering og øget multipleksing
Kvantitativ —vurderer det dynamiske område af instrument- og instrumentfølsomhed
Predictive —muliggør vurdering af kromatografi og MS-instrumentets ydeevne
Ansøgninger:
•Optimering af LC& MS parametre
• Standard for dataafhængig indsamling (DDA)
• Standard for målrettede MS (f.eks. parallelreaktionsovervågning (PRM)
• Identifikation af totalt peptidelueringsvindue
• Vurdering af det dynamiske område af nano- eller kapillærflow LC-MS/MS-systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (0.5 pmol/μL)
Produktlinje Pierce
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 0,5 pmol/μl
Til brug med (udstyr) Mass Spectrometer
Type LC-MS/MS System Standard
Mængde 25 μL