Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bane Marker ikke-reducerende prøvebuffer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Bane Marker Sample Buffere er klar til brug 5X SDS-PAGE prøveindlæsningsbuffere, tilgængelige i reducerende og ikke-reducerende formuleringer med en pink farvebufferfrontmarkør.
Lane Marker Sample Buffere er nemme at bruge. Du skal blot blande en del prøvebuffer med fire dele proteinprøve, varmedenaturere og derefter fylde gelprøvebrøndene. Visualiser forløbet af elektroforesen ved at overvåge placeringen af den lyserøde farvefront. Bane Marker Sample Buffere kan bruges i denaturerende geler af enhver art og er kompatible med coomassie-farve- og sølvfarvningsteknikker samt Western blotting-procedurer.
Højdepunkter:
Let at se– lyserødt farvestof markerer bufferfronten, hvilket tydeligt indikerer fremskridtet af elektroforesekørslen
Koncentreret– 5X bestande gør det muligt at bruge et større udvalg af proteinprøvevolumener til elektroforese
Overførbart markørfarvestof– lyserødt farvestof overføres med protein til nitrocellulosemembran, hvilket muliggør verifikation af overførselsretning og orientering af blottet
Fleksibilitet i SDS-PAGE applikationer– tilgængelig i to brugsklare formuleringer til reducerende eller ikke-reducerende denaturerende SDS polyacrylamid elektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Oversigt | Pierce Lane Marker ikke-reducerende prøvebuffer (5X) |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Koncentration | 5X |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gel Type | SDS-SIDE |
| Gel kompatibilitet | SDS-PAGE Geler |
| Mængde | 5 ml |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Banemarkør ikke-reducerende prøvebuffer |
Sikkerhed og håndtering
- Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: glycerol, sodium dodecyl sulphate