Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bane Marker-reducerende prøvebuffer
Artikelnummer. 11809340 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 11809340
Brand: Thermo Scientific™ 39000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugsklare 5X SDS-PAGE prøveindlæsningsbuffere tilgængelige i reducerende og ikke-reducerende formuleringer, begge med en pink farvebufferfrontmarkør.
Thermo Scientific™ Pierce Bane Marker Sample Buffere er klar til brug 5X SDS-PAGE prøveindlæsningsbuffere, tilgængelige i reducerende og ikke-reducerende formuleringer med en pink farvebufferfrontmarkør.
Bane Marker-reducerende og ikke-reducerende prøvebuffere er praktiske og klar til brug til SDS-polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE) og Western blotting. Formuleret som 5X-stocks i stedet for de traditionelle 2X-aktier, gør de det muligt at inkludere et større volumen af proteinopløsning i prøven, der fyldes i hver brønd. Særligt unikt i disse buffere er brugen af en lys pink sporingsfarve i stedet for den traditionelle bromphenolblå farve. Dette lyserøde farvestof markerer ikke kun farvestoffets front i gelen, men overfører og binder permanent til nitrocellulosemembraner. Følgelig kan farvestoffet bruges til at vurdere overførselseffektiviteten og justere afskårne membraner. Den reducerende prøvebuffer indeholder DTT som reduktionsmiddel, hvilket eliminerer den frastødende lugt forbundet med mercaptoethanol-holdige buffere.
Lane Marker Sample Buffere er nemme at bruge. Du skal blot blande en del prøvebuffer med fire dele proteinprøve, varmedenaturere og derefter fylde gelprøvebrøndene. Visualiser forløbet af elektroforesen ved at overvåge placeringen af den lyserøde farvefront. Bane Marker Sample Buffere kan bruges i denaturerende geler af enhver art og er kompatible med coomassie-farve- og sølvfarvningsteknikker samt Western blotting-procedurer.
Højdepunkter:
  • Let at se– lyserødt farvestof markerer bufferfronten, hvilket tydeligt indikerer fremskridtet af elektroforesekørslen
  • Koncentreret– 5X bestande gør det muligt at bruge et større udvalg af proteinprøvevolumener til elektroforese
  • Overførbart markørfarvestof– lyserødt farvestof overføres med protein til nitrocellulosemembran, hvilket muliggør verifikation af overførselsretning og orientering af blottet
  • Fleksibilitet i SDS-PAGE applikationer– tilgængelig i to brugsklare formuleringer til reducerende eller ikke-reducerende denaturerende SDS polyacrylamid elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar engangsalikvoter ved -5 til -30 °C.
Oversigt Pierce Lane Marker reducerende prøvebuffer (5X)
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Koncentration 5X
Detektionsmetode Fluorescens
Gel Type SDS-SIDE
Produkttype Bane Marker-reducerende prøvebuffer
Gel kompatibilitet SDS-PAGE Geler
Produktlinje Pierce
Mængde 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Lane Marker Reducing Sample Buffer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: glycerol, trometamol, sodium dodecyl sulphate