Få mere at vide
Thermo Scientific™ Krypton™ Fluorescerende proteinfarvning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Krypton Fluorescerende proteinfarvning muliggør følsom fluorescerende visualisering (520 nm excitation; 580 nm emission) af proteiner adskilt ved polyacrylamidgelelektroforese eller på transfermembraner ved hjælp af populære kommercielle fluorescensbilledapparater.
Højdepunkter:
Intens fluorescerende plet– excitations- og emissionsmaksima på henholdsvis 520 nm og 580 nm (kompatibel med 532 nm excitationslyskilder og 580 til 600 nm emissionsfiltre)
Instrumentkompatibel– effektiv med populære laserbaserede og filterbaserede fluorescenskameraer
Bredt dynamisk område– lineært kvantitativt område spænder over tre til fire størrelsesordener
Følsom– detekter så lidt som 0,25 ng protein med standardprotokollen (ca. 2,5 timer); mindst lige så følsomme som fluorescerende pletter fra andre leverandører
Hurtig– standard (2,5 timer) og hurtige (30 minutter) protokoller er betydeligt hurtigere end procedurer med andre populære fluorescerende pletter
Alsidig– kompatibel med proteomics arbejdsgange, der involverer downstream massespektrometri
Kompakt– leveres som en 10X løsning for at spare lagerplads; bare fortynd med vand før brug
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | Proprietær blanding |
| Produkttype | Proteinfarvning |
| Produktlinje | Krypton |
| Mængde | 500 ml |
| Målmolekyle | Protein |
Sikkerhed og håndtering
- Krypton Protein Stain
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Indeholder: benzaldehyde, aceticacid