Få mere at vide
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ -maleimidoundecansyrehydrazid)
Artikelnummer. 11891265 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11891265 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11891265 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tværbind sulfhydryler til periodatbehandlede glycoproteinsukkere med denne lange (19,0A) tværbinder, der indeholder maleimid- og hydrazidgrupper.
Thermo Scientific™ Pierce KMUH er en lang, maleimid-og-hydrazidtværbinder til konjugering af sulfhydryler (cysteiner) til carbonyler (aldehyd eller ketoner, såsom dem, der dannes ved oxidation af glycoproteinkulhydrater).
Højdepunkter:
  • Lang, ikke-spaltelig, alifatisk spacer
  • Hydrazidgruppen kobles kovalent til oxiderede kulhydratrester i glycoproteiner og andre glycokonjugater
  • Reaktive grupper: maleimid og hydrazid
  • Reaktiv over for: sulfhydryl og carbonyl (aldehyd) grupper (eller carboxylgrupper, når de bruges med EDC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Kulhydrat-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt KMUH
Molekylvægt (g/mol) 409.4
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 19,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Amin, Hydrazid, Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder